Kluczowe dokumenty
HPA018923
Sigma-Aldrich
Anti-ETFB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-Beta-ETF, Anti-Electron transfer flavoprotein subunit beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GLALRPPPSCLFPPDPTPSPPAGQIRVKPDRTGVVTDGVKHSMNPFCEIAVEEAVRLKEKKLVKEVIAVSCGPAQCQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETFB(2109)
Opis ogólny
Gen podjednostki β flawoproteiny przenoszenia elektronów (ETFB) jest mapowany na ludzkim chromosomie 19q13.3. Białko lokalizuje się w mitochondriach.
Immunogen
Electron transfer flavoprotein subunit beta recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ETFB (podjednostka β flawoproteiny przenoszącej elektrony) jest podjednostką flawoproteiny przenoszącej elektrony (ETF). ETF jest odpowiedzialna za transfer elektronów z pierwotnych dehydrogenaz flawoproteinowych uczestniczących w mitochondrialnym katabolizmie kwasów tłuszczowych i aminokwasów do związanej z błoną oksydoreduktazy ubichinonowej flawoproteiny przenoszącej elektrony. Mutacje w ETFB powodują zablokowanie transferu elektronów z dehydrogenaz acylo-CoA. Skutkuje to gromadzeniem się różnych estrów acylowych we krwi i moczu, powodując niedobór dehydrogenacji wielu acylo-CoA (MADD).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74684
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jędrzej Małecki et al.
The Journal of biological chemistry, 290(1), 423-434 (2014-11-25)
Proteins are frequently modified by post-translational methylation of lysine residues, catalyzed by S-adenosylmethionine-dependent lysine methyltransferases (KMTs). Lysine methylation of histone proteins has been extensively studied, but it has recently become evident that methylation of non-histone proteins is also abundant and
Bárbara J Henriques et al.
The Journal of biological chemistry, 284(7), 4222-4229 (2008-12-18)
Mutations in the genes encoding the alpha-subunit and beta-subunit of the mitochondrial electron transfer flavoprotein (ETF) and the electron transfer flavoprotein:ubiquinone oxidoreductase (ETF:QO) cause multiple acyl-CoA dehydrogenation deficiency (MADD), a disorder of fatty acid and amino acid metabolism. Point mutations
Assignment of the gene encoding the beta-subunit of the electron-transfer flavoprotein (ETFB) to human chromosome 19q13.3.
R Antonacci et al.
Genomics, 19(1), 177-179 (1994-01-01)
Shigenari Hirokawa et al.
Journal of dermatological science, 64(2), 119-126 (2011-09-10)
Fibroblast activation is strongly influenced by mechanical environment in the wound-healing process, especially in fibrosis. Mechanically stressed three-dimensional collagen embedded culture is a useful model representing fibroblasts in morphological as well as biochemical situations encountered during fibrosis. To find key
Rikke K J Olsen et al.
Human mutation, 22(1), 12-23 (2003-06-20)
Mutations in electron transfer flavoprotein (ETF) and its dehydrogenase (ETFDH) are the molecular basis of multiple acyl-CoA dehydrogenation deficiency (MADD), an autosomal recessively inherited and clinically heterogeneous disease that has been divided into three clinical forms: a neonatal-onset form with