Kluczowe dokumenty
HPA018670
Sigma-Aldrich
Anti-DHX58 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Probable ATP-dependent RNA helicase DHX58, Anti-Probable ATP-dependent helicase LGP2, Anti-Protein D11Lgp2 homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
AINHVLQLCANLDTWCIMSPQNCCPQLQEHSQQPCKQYNLCHRRSQDPFGDLLKKLMDQIHDHLEMPELSRKFGTQMYEQQVVKLS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHX58(79132)
Opis ogólny
Gen DHX58 (prawdopodobna zależna od ATP helikaza RNA) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21.2. Należy do rodziny białek podobnych do receptora RIG-I (helikazy RNA). DHX58 zazwyczaj gromadzi się w odpowiedzi na infekcję wirusową. Jest popularnie nazywany LGP2 (laboratorium genetyki i fizjologii 2).
Immunogen
Probable ATP-dependent RNA helicase DHX58 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DHX58 (prawdopodobna zależna od ATP helikaza RNA) reguluje przeciwwirusową wrodzoną odpowiedź immunologiczną. DHX58 działa jako dominująco-ujemny regulator RIG-I (helikazy RNA) /MDA5 (genu 5 związanego z różnicowaniem czerniaka), w którym pośredniczy sygnalizacja wrodzonych odpowiedzi przeciwwirusowych. Z drugiej strony, dowody sugerują również rolę DHX58 jako pozytywnego regulatora odpowiedzi przeciwwirusowej. DHX58 pomaga w interakcjach MDA5-RNA, które prowadzą do wzmożonej sygnalizacji przeciwwirusowej, w której pośredniczy MDA5.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74626
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annie M Bruns et al.
Molecular cell, 55(5), 771-781 (2014-08-16)
Cytoplasmic pattern recognition receptors detect non-self RNAs during virus infections and initiate antiviral signaling. One receptor, MDA5, possesses essential signaling domains, but weak RNA binding. A second receptor, LGP2, rapidly detects diverse dsRNA species, but lacks signaling domains. Accumulating evidence
Céline Poirsier-Violle et al.
European journal of medical genetics, 56(4), 226-228 (2013-01-23)
We report a boy with severe developmental delay, microcephaly and characteristic facial dysmorphism consisting in round face, hypertelorism, upslanted palpebral fissures, small nose, large mouth, micrognathia, sparse hair and eyelashes. Array-CGH revealed a de novo duplication of 103 kb within 17q21.2
Takeshi Saito et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(2), 582-587 (2006-12-28)
RIG-I is an RNA helicase containing caspase activation and recruitment domains (CARDs). RNA binding and signaling by RIG-I are implicated in pathogen recognition and triggering of IFN-alpha/beta immune defenses that impact cell permissiveness for hepatitis C virus (HCV). Here we
Mitsutoshi Yoneyama et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 175(5), 2851-2858 (2005-08-24)
The cellular protein retinoic acid-inducible gene I (RIG-I) senses intracellular viral infection and triggers a signal for innate antiviral responses including the production of type I IFN. RIG-I contains a domain that belongs to a DExD/H-box helicase family and exhibits
Annie M Bruns et al.
The Journal of biological chemistry, 288(2), 938-946 (2012-11-28)
Laboratory of genetics and physiology 2 (LGP2) is a member of the RIG-I-like receptor family of cytoplasmic pattern recognition receptors that detect molecular signatures of virus infection and initiate antiviral signal transduction cascades. The ATP hydrolysis activity of LGP2 is