Kluczowe dokumenty
HPA018468
Sigma-Aldrich
Anti-GDF3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GDF-3, Anti-Growth/differentiation factor 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
HKWIIAPKGFMANYCHGECPFSLTISLNSSNYAFMQALMHAVDPEIPQAVCIPTKLSPISMLYQDNNDNVILRHYEDMVV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GDF3(9573)
Opis ogólny
Gen czynnika różnicowania wzrostu-3 (GDF3) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12p13.1. Należy do klasy białek morfogenetycznych kości/GDF z nadrodziny transformujących czynników wzrostu-β. GDF3 ulega ekspresji w embrionalnych komórkach macierzystych i wczesnym zarodku. Jest również wykrywany w pierwotnych neuronach hipokampa i tkankach mózgu. Białko jest zlokalizowane w cytoplazmie.
Immunogen
Growth/differentiation factor 3 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
W embrionalnych komórkach macierzystych (ES) czynnik wzrostu/różnicowania-3 (GDF3) jest zaangażowany w utrzymanie stanu niezróżnicowanego i zdolności do różnicowania się w pełne spektrum typów komórek. Białko morfogenetyczne kości 6 (BMP-6) i BMP-7 indukuje ekspresję GDF3. Obecność GDF3 zwiększa ekspresję mRNA receptora hormonu luteinizującego w ludzkich komórkach ziarnistych. GDF3 wykazuje wysoką ekspresję w tkance tłuszczowej. Reguluje homeostazę tkanki tłuszczowej i otyłość wywołaną dietą przy wysokim obciążeniu lipidami. GDF3 uczestniczy w rozwoju oczu i układu kostnego. Mutacja w GDF3 powoduje anomalie oczne i szkieletowe.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74088
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sung-Won Park et al.
FEBS letters, 586(19), 3529-3535 (2012-09-12)
We investigated transactivation by NANOG in regulating growth and differentiation factor 3 (GDF3) expression in NCCIT cells. GDF3 expression was affected by shRNA-mediated downregulation and by exogenous overexpression of NANOG specifically, as well as by retinoic acid-mediated differentiation. GDF3 transcription
Qiang Li et al.
Molecular and cellular biochemistry, 359(1-2), 115-123 (2011-08-02)
Members of the transforming growth factor-β (TGF-β) superfamily have significant roles in the regulation of a wide variety of physiological processes. In our present work, phylogenetic tree analysis showed that human GDF3 (Growth and differentiation factor 3) and human GDF1
Ming Ye et al.
Human molecular genetics, 19(2), 287-298 (2009-10-30)
Ocular mal-development results in heterogeneous and frequently visually disabling phenotypes that include coloboma and microphthalmia. Due to the contribution of bone morphogenetic proteins to such processes, the function of the paralogue Growth Differentiation Factor 3 was investigated. Multiple mis-sense variants
Jia Shi et al.
Fertility and sterility, 97(4), 979-983 (2012-02-07)
To examine the relevance of growth differentiation factor 3 (GDF-3) and bone morphogenetic protein (BMP) cytokines in human ovary. Molecular studies. Research laboratory. Eight women undergoing salpingo-oophorectomy and 30 women undergoing ovarian stimulation for in vitro fertilization. Localizing GDF-3 protein in
Olov Andersson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(20), 7252-7256 (2008-05-16)
Growth/differentiation factor 3 (GDF3) is highly expressed in adipose tissue, and previous overexpression experiments in mice have suggested that it may act as an adipogenic factor under conditions of high lipid load. GDF3 has been shown to signal via the