Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA018430
Sigma-Aldrich
Anti-PAPPA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PAPP- E, Anti-PAPP-A2, Anti-Pappalysin-2 precursor, Anti-Pregnancy-associated plasma protein A2, Anti-Pregnancy-associated plasma protein E1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
GDSSEDGHYFRGHLGTLVFWSTALPQSHFQHSSQHSSGEEEATDLVLTASFEPVNTEWVPFRDEKYPRLEVLQGFE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAPPA2(60676)
Opis ogólny
Gen pappalysin-2 (PAPPA2) jest mapowany na ludzki chromosom 1q25.2. PAPPA2 ulega obfitej ekspresji w łożysku i nieciężarnym gruczole sutkowym z niską ekspresją w nerkach, mózgu płodu i trzustce. Istnieją dwa warianty białka z powodu alternatywnego splicingu mRNA. Dłuższy wariant jest skierowany do jądra, a krótszy jest wydzielany pozakomórkowo.
Immunogen
Pappalysin-2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Pappalysin-2 (PAPPA2) jest odpowiedzialny za rozszczepianie białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu (IGFBP)-5. PAPPA2 jest regulowana w górę wcześnie w ciążach, w których rozwija się stan przedrzucawkowy. W tej regulacji pośredniczy zwiększone niedotlenienie łożyska i/lub poziom czynnika martwicy nowotworu α. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w PAPPA2 jest związany z dysplazją rozwojową stawu biodrowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73992
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kate Macintire et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(2), 351-357 (2013-03-15)
Severe early onset pre-eclampsia is a serious pregnancy complication, believed to arise as a result of persistent placental hypoxia due to impaired placentation. Pregnancy-associated plasma protein A2 (PAPPA2) is very highly expressed in the placenta relative to all other tissues.
Erin J Crosley et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 21(6), 754-760 (2013-12-18)
Recent studies have consistently found pregnancy-associated plasma protein A2 (PAPP-A2) to be upregulated in preeclamptic placentae at term. We tested whether first-trimester circulating PAPP-A2 levels differed between complicated and uncomplicated pregnancies. We measured maternal PAPP-A2 levels at 10 to 14
Jingyu Jia et al.
Osteoarthritis and cartilage, 20(1), 60-63 (2011-11-01)
Developmental dysplasia of the hip (DDH), previously known as congenital hip dislocation, is a frequently disabling condition characterized by premature arthritis in later life. Genetic influence on DDH has been long known, but is still poorly understood. Previously, we have
N M Page et al.
Placenta, 22(8-9), 681-687 (2001-10-13)
We have performed differential display and bioinformatic database mining of the placenta, in an attempt to find novel diagnostic markers of pathological pregnancies. We have identified a full-length cDNA encoding the preproprotein of pregnancy associated plasma protein-E (PAPP-E); a putative
M T Overgaard et al.
The Journal of biological chemistry, 276(24), 21849-21853 (2001-03-27)
A novel metalloproteinase with similarity to pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A), which we denoted PAPP-A2, has been identified. Through expression in mammalian cells we showed that recombinant PAPP-A2 polypeptide of 1558 residues resulted from processing of a 1791-residue prepro-protein. Unlike PAPP-A
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA018430-100UL4061836324131
HPA018430-25UL4061841350088