Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA018407
Sigma-Aldrich
Anti-UPK3A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-UP3, Anti-UPIII, Anti-Uroplakin III, Anti-Uroplakin-3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
QILNAYLVRVGANGTCLWDPNFQGLCNPPLSAATEYRFKYVLVNMSTGLVEDQTLWSDPIRTNQLTPYSTIDTWPGRRSGGMIVIT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UPK3A(7380)
Opis ogólny
Gen uroplakin-3a (UPK3A) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 22q. Jest to białko transmembranowe obecne w błonie wierzchołkowej powierzchownych komórek parasolowych urotelium.
Immunogen
Uroplakin-3A Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Uroplakin-3a (UPK3A) tworzy heterodimer z innym członkiem tej samej rodziny, UPK1B. Brak UPK3A w modelu mysim powoduje nieprawidłowe ukierunkowanie UPK1B, a ponadto brak UPK3A w urotelium powoduje powstawanie małych płytek, nieszczelność i powoduje wodonercze. UPK3A bierze udział w inwazji uropatogennych bakterii Escherichia coli. Wchodzi ona w interakcję z bakteryjną adhezją pilusową typu 1, FimH, i ulega fosforylacji, a następnie podnosi poziom wapnia wewnątrzkomórkowego. Te zdarzenia sygnalizacyjne są kluczowe dla inwazji bakterii i apoptozy urotelialnej. UPK3A jest związany z rakiem urotelialnym. UPK3A jest regulowany w górę w refluksie pęcherzowo-moczowodowym, powszechnej wrodzonej anomalii dróg moczowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74564
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ablation of uroplakin III gene results in small urothelial plaques, urothelial leakage, and vesicoureteral reflux.
Hu P
The Journal of Cell Biology, 151, 961-972 (2000)
Kiara Klopfer et al.
Anticancer research, 34(11), 6779-6784 (2014-11-05)
Urothelial carcinoma (UC) variants can be difficult to differentiate from carcinoma metastatic to the bladder. We examined immunostaining for uroplakin III in 43 cases of primary bladder UC variants including micropapillary UC (n=19), nested variant of UC (n=2), pleomorphic giant-cell
Shaoxi Liao et al.
Genes, chromosomes & cancer, 51(12), 1067-1078 (2012-08-14)
Only a minority of intraductal carcinomas of the breast give rise to stromally invasive disease. We microdissected 206 paraffin blocks representing 116 different cases of low-grade ductal carcinoma in situ (DCIS). Fifty-five were pure DCIS (PD) cases without progression to
Tomislav Tadin et al.
Pathology, research and practice, 210(5), 279-284 (2014-02-21)
Numerous immunohistochemical biomarkers for patients with urothelial bladder cancer have been identified in order to predict their biological behavior. The aim of this present study was to examine the uroplakin III (UPIII) expression in homogenous group of non-muscle invasive bladder
Hideaki Iwaki et al.
International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, 14(10), 918-923 (2007-09-21)
Vesicoureteral reflux (VUR) is the most common congenital urinary tract anomaly. This disease can pose a major threat to the kidneys as twenty percent of patients with endstage renal disease are reported to have VUR. Although genetic studies for uroplakin