Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA018116
Sigma-Aldrich
Anti-TWF1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein A6, Anti-Protein tyrosine kinase 9, Anti-Twinfilin-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
AEEELRQIKINEVQTDVGVDTKHQTLQGVAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TWF1(5756)
Opis ogólny
Białko wiążące aktynę Twinfilin 1 (TWF1) należy do rodziny homologii czynnika depolimeryzacji aktyny (ADF-H). Ulega ekspresji w tkankach innych niż mięśniowe.
Immunogen
Twinfilin-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Twinfilin actin binding protein 1 (TWF1) wiąże się z filamentem aktynowym i reguluje organizację cytoszkieletu. Wiąże się z monomerami aktyny i zapobiega ich przyłączaniu do kolczastych końców filamentu aktynowego. TWF1 może również oddziaływać z heterodimerycznym białkiem zamykającym i kolczastymi końcami. Wykazano, że kontroluje przejście komórek z nabłonkowych do mezenchymalnych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73501
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qing Li et al.
Journal of cell science, 123(Pt 14), 2444-2452 (2010-06-24)
MicroRNAs are involved in several aspects of cardiac hypertrophy, including cardiac growth, conduction, and fibrosis. However, their effects on the regulation of the cardiomyocyte cytoskeleton in this pathological process are not known. Here, with microRNA microarray and small RNA library
Jessica Bockhorn et al.
Breast cancer research and treatment, 137(2), 373-382 (2012-12-12)
Metastasis remains a significant challenge in treating cancer. A better understanding of the molecular mechanisms underlying metastasis is needed to develop more effective treatments. Here, we show that human breast tumor biomarker miR-30c regulates invasion by targeting the cytoskeleton network
Chao Tian et al.
OncoTargets and therapy, 13, 5353-5361 (2020-07-02)
MCTS1 re-initiation and release factor (MCTS1) is a ribosome-binding protein and shows multiple oncogenic properties in multiple cancers. This study aimed to investigate the expression, prognostic significance and transcription profile of MCTS1 in the PAM50 subtypes of breast cancer, as