Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA018015
Sigma-Aldrich
Anti-IFNAR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IFN-alpha-REC, Anti-Interferon-alpha/beta receptor alpha chain precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KWKQIPDCENVKTTQCVFPQNVFQKGIYLLRVQASDGNNTSFWSEEIKFDTEIQAFLLPPVFNIRSLSDSFHIYIGAPKQSGNTPVIQDYPLIYEIIFWENTSNAERKIIEKKTDVTVPNLKPLTVYCVKARAHTMDEKLN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNAR1(3454)
Opis ogólny
Prekursor łańcucha α receptora interferonu-α/β (IFNAR1) jest częścią heterodimerycznego receptora i zawiera wewnątrzkomórkowy motyw z unikalną sekwencją peptydową. Kodujący go gen jest zlokalizowany na chromosomie 21.
Immunogen
Interferon-alpha/beta receptor alpha chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Anti-IFNAR1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Prekursor łańcucha α receptora interferonu α/β (IFNAR1) działa jako receptor dla prozapalnej cytokiny interferonu α (IFN-α) i jest zaangażowany w procesy immunologiczne podczas infekcji malarią. Gdy IFN-α wiąże się z IFNAR1, aktywowane są kinazy Janus (JAK). Następnie fosforylują one transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1 (STAT1) i STAT2. Kompleks ten przedostaje się następnie do jądra i aktywuje transkrypcję genów przeciwwirusowych. Wykazano, że polimorfizmy pojedynczego nukleotydu w IFNAR1 są czynnikami ryzyka malarii. IFNAR1 jest regulowany w dół w przewlekłych chorobach wątroby związanych z wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72895
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kanika Kanchan et al.
Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, 29, 6-14 (2014-12-03)
Pro-inflammatory cytokines IFNγ and IFNα function through their cellular receptors IFNγR1 and IFNαR1, respectively to mediate immune processes during malaria infection. A total of 21 SNPs, 2 ins/del polymorphisms and a microsatellite repeat, selected on the basis of their reported
Heidi J A Wallweber et al.
Nature structural & molecular biology, 21(5), 443-448 (2014-04-08)
Tyrosine kinase 2 (TYK2) is a member of the Janus kinase (JAK) family of nonreceptor tyrosine kinases, which are essential for proper signaling in immune responses and development. Here we present a 2.0-Å-resolution crystal structure of a receptor-binding fragment of
R Raz et al.
Somatic cell and molecular genetics, 21(2), 139-145 (1995-03-01)
The species specificity of interferons (IFNs) depends on restricted recognition of these ligands by multisubunit cell surface receptors. Expression of the human receptor subunit IFNAR in mouse cells conferred sensitivity only to one subtype of human IFN, IFN-alpha B. Other
Peter M George et al.
Circulation research, 114(4), 677-688 (2013-12-18)
Evidence is increasing of a link between interferon (IFN) and pulmonary arterial hypertension (PAH). Conditions with chronically elevated endogenous IFNs such as systemic sclerosis are strongly associated with PAH. Furthermore, therapeutic use of type I IFN is associated with PAH.
Ashraful Haque et al.
The Journal of clinical investigation, 124(6), 2483-2496 (2014-05-03)
Many pathogens, including viruses, bacteria, and protozoan parasites, suppress cellular immune responses through activation of type I IFN signaling. Recent evidence suggests that immune suppression and susceptibility to the malaria parasite, Plasmodium, is mediated by type I IFN; however, it
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA018015-100UL4061837138294
HPA018015-25UL4061842836826