Kluczowe dokumenty
HPA017916
Sigma-Aldrich
Anti-NDEL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NUDEL, Anty-MITAP1, Anty-NDE1L1, Anty-NDE2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
EGSRELEAELEAQLVQAEQRNRDLQADNQRLKYEVEALKEKLEHQYAQSYKQVSVLEDDLSQTRAIKEQLHKYVRE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDEL1(81565)
Opis ogólny
Białko neurorozwojowe NudE podobne do 1 (NDEL1) jest białkiem wielofunkcyjnym. Ma kluczowe znaczenie dla odpowiedzi związanych z cytozolową dyneiną migracji komórek.
Immunogen
Nuclear distribution protein nudE-like 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NudE neurodevelopment protein 1like 1 (NDEL1) odgrywa ważną rolę we wzroście neurytów i migracji komórek neuronalnych poprzez interakcję z disrupted in schizophrenia-1 (DISC1). Hydrolizuje neuropeptydy, takie jak bradykinina i neurotensyna, ale zapobiega degradacji białek, takich jak aktywator RNA receptora steroidowego 1 (SRA1), który jest w kompleksie z innymi białkami. Badania wykazały, że u pacjentów dotkniętych schizofrenią aktywność NDEL1 w osoczu jest zmniejszona. NDEL1 rekrutuje kompleks dyneiny podczas neurorozwoju i oddziałuje z fosfodiesterazami, które degradują cykliczny monofosforan adenozyny (cAMP).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74515
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ary Gadelha et al.
Journal of psychiatric research, 47(5), 657-663 (2013-02-08)
Ndel1 oligopeptidase interacts with schizophrenia (SCZ) risk gene product DISC1 and mediates several functions related to neurite outgrowth and neuronal migration. Ndel1 also hydrolyzes neuropeptides previously implicated in SCZ, namely neurotensin and bradykinin. Herein, we compared the plasma Ndel1 enzyme
Shuang Wu et al.
Cell research, 22(8), 1270-1284 (2012-03-29)
The WAVE regulatory complex (WRC), consisting of WAVE, Sra, Nap, Abi, and HSPC300, activates the Arp2/3 complex to control branched actin polymerization in response to Rac activation. How the WRC is assembled in vivo is not clear. Here we show
Daniel M Collins et al.
Cellular signalling, 20(12), 2356-2369 (2008-10-11)
The involvement of the Nuclear distribution element-like (Ndel1; Nudel) protein in the recruitment of the dynein complex is critical for neurodevelopment and potentially important for neuronal disease states. The PDE4 family of phosphodiesterases specifically degrades cAMP, an important second messenger