Kluczowe dokumenty
HPA017245
Sigma-Aldrich
Anti-LRP12 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Low-density lipoprotein receptor-related protein 12 precursor, Anti-Suppressor of tumorigenicity protein 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
FPVCSPNQASVLENLRLAVRSQLGFTSVRLPMAGRSSNIWNRIFNFARSRHSGSLALVSADGDEVVPSQSTSREPERNHTHRSLFSVESDDTDTENERRDMAGASGGVAAPLPQKVPPTTAVEATVGACASSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP12(29967)
Opis ogólny
LRP12 (białko związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości 12) to nowe przypuszczalne białko receptora transmembranowego zlokalizowane na ludzkim chromosomie 8, pasmo q22.2-23.1. Jest członkiem nadrodziny receptorów lipoprotein o niskiej gęstości (LDLR). Posiada unikalne właściwości receptora przezbłonowego. Jest szeroko wyrażany w normalnych tkankach ludzkich i jest szczególnie obfity w ludzkim sercu i mięśniach szkieletowych.
Immunogen
Low-density lipoprotein receptor-related protein 12 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LRP12 (low density lipoprotein receptor-related protein 12) jest zaangażowany w szlaki transdukcji sygnału i endocytozę. Jego kilka motywów obecnych w domenie cytoplazmatycznej uczestniczy w endocytozie i transdukcji sygnału. Sugeruje się, że LRP12 może działać jako onkogen w nowotworach jamy ustnej i odgrywać znaczącą rolę w procesie transformacji tych komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72057
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Qing et al.
Oncogene, 18(2), 335-342 (1999-02-02)
Identification and characterization of genes expressed in normal cells and decreased in their malignant counterparts is an important method for detecting candidate tumor suppressors. Using differential display of mRNAs from nontumorigenic infinite life span human fibroblast cell strain MSU-1.1 and
Michele A Battle et al.
Biochemistry, 42(24), 7270-7282 (2003-06-18)
In 1997, McCormick and co-workers identified a novel putative tumor suppressor gene, designated ST7, encoding a unique protein with transmembrane receptor characteristics [Qing et al. (1999) Oncogene 18, 335-342]. Using degenerate primers corresponding to the highly conserved region of the
Cathie Garnis et al.
Oncogene, 23(14), 2582-2586 (2003-12-17)
Chromosome 8q amplification is a common event observed in cancer. In this study, we used high-resolution array comparative genomic hybridization to resolve two neighboring regions on 8q that are both amplified in oral cancer. One region (at 8q24) contains the