Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA017238
Sigma-Aldrich
Anti-NRK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686A17109, Anti-Nik-related kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
GRRSQSSPPYSTIDQKLLVDIHVPDGFKVGKISPPVYLTNEWVGYNALSEIFRNDWLTPAPVIQPPEEDGDYVELYDASADTDGDDDDESNDTFEDTYDHANGNDDLDNQVDQANDVCKD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRK(203447)
Opis ogólny
NRK (nik related kinase) to kinaza białkowa należąca do rodziny kinaz centrum zarodkowego. Ulega ekspresji głównie w mięśniach szkieletowych.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane epitopem kinazy związanej z Nik (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NRK (nik related kinase) jest zaangażowana w szlak aktywacji i sygnalizacji kinazy c-Jun N-końcowej (JNK). Kontroluje fosforylację kofiliny podczas składania cytoszkieletu aktyny w komórkach mięśni szkieletowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71417
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tongtong Wei et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 147(4), 1049-1064 (2021-01-03)
Lung adenocarcinoma (LUAD) accounts for approximately half of patients in lung cancer. Cancer-associated fibroblasts (CAFs) are the major component in the tumor microenvironment (TME). Targeting CAFs is a promising therapeutic strategy for cancer treatment. However, therapeutic targets of CAFs in
Kuniko Nakano et al.
Experimental cell research, 287(2), 219-227 (2003-07-03)
Nck-interacting kinase (NIK)-related kinase (NRK)/NIK-like embryo-specific kinase (NESK) is a protein kinase that belongs to the germinal center kinase family, and activates the c-Jun N-terminal kinase (JNK) signaling pathway. In this study, we examined the effect of NRK/NESK on actin
Ignacio Del Valle et al.
Wellcome open research, 2, 25-25 (2017-05-02)
In humans, the adrenal glands and gonads undergo distinct biological events between 6-10 weeks post conception (wpc), such as testis determination, the onset of steroidogenesis and primordial germ cell development. However, relatively little is currently known about the genetic mechanisms
Charlotte Stadler et al.
Nature methods, 10(4), 315-323 (2013-02-26)
Imaging techniques such as immunofluorescence (IF) and the expression of fluorescent protein (FP) fusions are widely used to investigate the subcellular distribution of proteins. Here we report a systematic analysis of >500 human proteins comparing the localizations obtained in live
Hanna-Mari Koskimaa et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 19(8), 2003-2012 (2010-07-22)
Human papillomavirus can induce a stepwise progression of precursor lesions to carcinoma. Sensitive and specific molecular markers are needed to identify the cervical lesions (CIN) at risk for this progression. hTERT activation could be one indicator of a point of