Kluczowe dokumenty
HPA017214
Sigma-Aldrich
Anti-MELK antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Maternal embryonic leucine zipper kinase, Anti-Protein kinase PK38, Anti-hMELK, Anti-hPK38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
DIKSNNWSLEDVTASDKNYVAGLIDYDWCEDDLSTGAATPRTSQFTKYWTESNGVESKSLTPALCRTPANKLKNKENVYTPKSAVKNEEYFMFPEPKTPVNKNQHKREILTTPNRYTTPSKARNQCLKETPIKIPVNSTGTD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MELK(9833)
Opis ogólny
MELK (ang. maternal embryonic leucine zipper kinase) to kinaza serynowo-treoninowa należąca do rodziny białek snf1/AMPK.
Immunogen
Maternal embryonic leucine zipper kinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MELK (matczyna zarodkowa kinaza suwakowa leucyny) jest zaangażowana w kilka procesów, takich jak procesy preimplantacyjne, regulacja cyklu komórkowego, proliferacja komórek, apoptoza, hematopoeza, onkogeneza i wzrost embrionalny. Odgrywa kluczową rolę w montażu spliceosomu. Bezpośrednio oddziałuje z białkiem jądrowym podczas regulowanej cyklem komórkowym kontroli splicingu pre-mRNA. Sugeruje się, że MELK odgrywa ważną rolę w progresji cyklu komórkowego, co wskazuje na jego znaczenie prognostyczne i terapeutyczne w raku prostaty.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71449
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ranjit Ganguly et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(6), 1393-1398 (2014-05-06)
Maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) is a member of the snf1/AMPK family of protein serine/threonine kinases that has recently gained significant attention in the stem cell and cancer biology field. Recent studies suggest that activation of this kinase is
Pengfei Jiang et al.
International journal of molecular sciences, 14(11), 21551-21560 (2013-11-05)
Maternal embryonic leucine zipper kinase (MELK) functions as a modulator of intracellular signaling and affects various cellular and biological processes, including cell cycle, cell proliferation, apoptosis, spliceosome assembly, gene expression, embryonic development, hematopoiesis, and oncogenesis. In these cellular processes, MELK
Yusuke Goto et al.
British journal of cancer, 117(3), 409-420 (2017-06-24)
Despite recent advancements, metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC) is not considered curative. Novel approaches for identification of therapeutic targets of CRPC are needed. Next-generation sequencing revealed 945-1248 miRNAs from each lethal mCRPC sample. We constructed miRNA expression signatures of CRPC
Sarah Jurmeister et al.
EMBO molecular medicine, 10(3) (2018-02-14)
Genetically engineered mouse models of cancer can be used to filter genome-wide expression datasets generated from human tumours and to identify gene expression alterations that are functionally important to cancer development and progression. In this study, we have generated RNAseq
Antonio Cigliano et al.
Medicina (Kaunas, Lithuania), 56(1) (2019-12-22)
Background and Objectives: Intrahepatic cholangiocarcinoma (iCCA) is a pernicious tumor characterized by a dismal outcome and scarce therapeutic options. To substantially improve the prognosis of iCCA patients, a better understanding of the molecular mechanisms responsible for development and progression of