Kluczowe dokumenty
HPA017000
Sigma-Aldrich
Anti-UTS2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-U-II, Anti-UII, Anti-Urotensin-2 precursor, Anti-Urotensin-II
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
TNVFHLMLCVTSARTHKSTSLCFGHFNSYPSLPLIHDLLLEISFQLSAPHEDARLTPEELERASLLQILPEMLGAERGDILRKADSSTNIFNPRGNLRKFQDFSGQDPNILLSHLLARIWKPYKKRETPDCFWKYCV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UTS2(10911)
Opis ogólny
UTS2 (urotensyna 2) jest wazoaktywną cząsteczką o cyklicznej strukturze 11 aminokwasów. Ulega ekspresji w różnych tkankach ludzkiego ciała.
Immunogen
Urotensin-2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
UTS2 (urotensyna 2) bierze udział we wzroście i proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Działa jako endogenny ligand dla sierocego receptora sprzężonego z białkiem G (GPR 14). Zbadano, że UTS2 wiąże się ze statusem menopauzalnym oraz inwazją pozawęzłową i limfatyczną. Badania dowiodły, że UTS2 i jego receptory mają silną korelację z rakiem piersi. Ma również kliniczno-patologiczny wpływ na fizjologię i patofizjologię układu sercowo-naczyniowego. Tak więc badania wykazują wzrost ekspresji UII w ostrym zespole wieńcowym (ACS).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86786
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hamood Al Kindi et al.
Peptides, 55, 151-157 (2014-03-20)
Urotensin II (UII) is a vasoactive peptide with various roles in cardiovascular physiology and pathophysiology. There is an accumulating evidence implicating UII in atherosclerosis and coronary artery disease, making it an important target in acute coronary syndrome (ACS). In this
Ozan Balakan et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 20, 1419-1425 (2014-08-13)
Urotensin II is a vasoactive polypeptide. It is known that some vasoactive polypeptides are produced and secreted by tumor cells, and act as a paracrine growth stimulant. The aim of this study was to examine the relationship between urotensin II
Vadim Le Joncour et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 652544-652544 (2021-05-04)
Glioblastomas (GBMs) are the most common primary brain tumors characterized by strong invasiveness and angiogenesis. GBM cells and microenvironment secrete angiogenic factors and also express chemoattractant G protein-coupled receptors (GPCRs) to their advantage. We investigated the role of the vasoactive
Haipeng Cui et al.
Molecular medicine reports, 23(4) (2021-02-20)
Hepatic steatosis, an indicator of atherosclerosis (AS), is always accompanied by inflammatory responses and disturbances in lipid metabolism. The present study investigated the protective effect of urantide, a urotensin II (UII) receptor antagonist, on the liver of rats with AS with