Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA016818
Sigma-Aldrich
Anti-RRP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Novel nuclear protein 1, Anti-Nucleolar protein Nop52, Anti-Protein NNP-1, Anti-RRP1-like protein, Anti-Ribosomal RNA processing protein 1 homolog A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GSICRAEPEAGEEQAGDDRDSGGPVLQFDYEAVANRLFEMASRQSTPSQNRKRLYKVIRKLQDLAGGIFPEDEIPEKACRRLLEGRRQKK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RRP1(8568)
Opis ogólny
RRP1 (Ribosomal RNA processing protein 1) to nowe białko jąderkowe o masie 52 kDa zaangażowane w przetwarzanie pre-rRNA z 27S do 25S i 5.8S.
Immunogen
Ribosomal RNA processing protein 1 homolog A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RRP1 (Ribosomal RNA processing protein 1) jest zaangażowany w różne działania podczas cyklu komórkowego i nukleogenezy. Zewnętrzna domena ziarnista przechowywana przez RRP1 działa wraz z białkami nukleolarnymi na późnym etapie przetwarzania, takimi jak hPop1 i białko B23. Postawiono hipotezę, że RRP1 może być związany z generowaniem 28S rRNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73885
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T M Savino et al.
Journal of cell science, 112 ( Pt 12), 1889-1900 (1999-05-26)
We report the molecular characterization of a novel nucleolar protein, Nop52, and its subcellular distribution during the cell cycle and nucleologenesis. This protein was originally identified with human autoantibodies which were subsequently used to clone its corresponding cDNA. Transfection experiments
E Jansen et al.
Genomics, 42(2), 336-341 (1997-06-01)
We have cloned and molecularly characterized a novel human cDNA that encodes a protein of about 52 kDa that was shown by immunocytochemistry to have a nuclear localization. Northern blot analysis of a variety of human tissues revealed that the