Kluczowe dokumenty
HPA015757
Sigma-Aldrich
Anti-SLK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CTCL tumor antigen se20-9, Anti-STE20-like kinase, Anti-STE20-like serine/threonine-protein kinase, Anti-STE20-related kinase, Anti-STE20-related serine/threonine-protein kinase, Anti-Serine/threonine-protein kinase 2, Anti-hSLK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DLVSQETGEKEANIQAVDSEVGLTKEDTQEKLGEDDKTQKDVISNTSDVIGTCEAADVAQKVDEDSAEDTQSNDGKEVVEVGQKLINKPMVGPEAGGTKEVPIKEIVEMNEIEEGKNKEQAINSSENIMDINEEPGTTEGEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLK(9748)
Immunogen
STE20-like serine/threonine-protein kinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza serynowo-treoninowa podobna do STE20 jest enzymem kodowanym przez gen SLK u ludzi. Jest to białko związane z mikrotubulami i centrosomem, które jest niezbędne do radialnej organizacji mikrotubul i lokalizacji kompleksu Golgiego. Funkcjonuje głównie w regulacji organizacji cytoszkieletu oraz polaryzacji i rozprzestrzeniania się komórek. Zahamowanie tego białka prowadzi do uwolnienia centrosomalnej dynaktyny i dezorganizacji mikrotubul. Ta dynaktyna jest ważna dla silnika dyneiny i utrzymania promienistości mikrotubul.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73466
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olga N Zhapparova et al.
Molecular biology of the cell, 24(20), 3205-3214 (2013-08-30)
The microtubule- and centrosome-associated Ste20-like kinase (SLK; long Ste20-like kinase [LOSK]) regulates cytoskeleton organization and cell polarization and spreading. Its inhibition causes microtubule disorganization and release of centrosomal dynactin. The major function of dynactin is minus end-directed transport along microtubules
Anton V Burakov et al.
Molecular biology of the cell, 19(5), 1952-1961 (2008-02-22)
Interphase microtubules are organized into a radial array with centrosome in the center. This organization is a subject of cellular regulation that can be driven by protein phosphorylation. Only few protein kinases that regulate microtubule array in interphase cells have