Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA015639
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA12B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Heat shock 70 kDa protein 12B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
LAVPEMGLQGLYIGSSPERSPVPSPPGSPRTQESCGIAPLTPSQSPKPEVRAPQQASFSVVVAIDFGTTSSGYAFSFASDPEAIHMMRKWEGG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Heat shock 70 kDa protein 12B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko szoku cieplnego 70kD 12B (HSPA12B) jest białkiem szoku cieplnego specyficznie wyrażanym przez komórki śródbłonka i należy do rodziny Hsp70. Pomaga w ochronie mózgu przed ogniskowym uszkodzeniem I/R mózgu poprzez mechanizm zależny od PI3K/Akt i może działać przeciwko udarowi niedokrwiennemu. Nadekspresja tego białka jest związana z różnymi zaburzeniami, takimi jak dysfunkcja serca.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72619
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingjin Li et al.
Cardiovascular research, 99(4), 674-684 (2013-06-05)
HSPA12B is a newly discovered and endothelial-cell-specifically expressed heat shock protein. We have reported recently that overexpression of HSPA12B increased endothelial nitric oxide synthase (eNOS) expression in mouse cardiac tissues during endotoxemia. Endothelial NOS has been shown to protect heart
Jingjie Zhou et al.
OncoTargets and therapy, 13, 9103-9111 (2020-09-29)
The intratumoral microenvironment of head and neck squamous cell carcinoma (HNSC) is highly immunosuppressive. In this study, we explored the potential functional role of HSPA12B secreted by tumor-associated endothelial cells (TECs) in M2 polarization of macrophages. Bulk-seq data from TCGA-HNSC
Yujie Ma et al.
Biochimica et biophysica acta, 1832(1), 57-66 (2012-10-11)
HSPA12B is a newly discovered member of the Hsp70 family proteins. This study investigated the effects of HSPA12B on focal cerebral ischemia/reperfusion (I/R) injury in mice. Transgenic mice overexpressing human HSPA12B (Tg) and wild-type littermates (WT) were subjected to 60