Kluczowe dokumenty
HPA015601
Sigma-Aldrich
Anti-CACNB4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CAB4, Anti-Calcium channel voltage-dependent subunit beta 4, Anti-Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EHLGEYLEAYWRATHTTSSTPMTPLLGRNLGSTALSPYPTAISGLQSQRMRHSNHSTENSPIERRSLMTSDENYHNERARKSRNRLSSSSQHSRDHYPLVEEDYPDS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNB4(785)
Immunogen
Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kanał wapniowy, zależny od napięcia, podjednostka β 4 jest białkiem kodowanym przez gen CACNB4 u ludzi i jest mapowany na chromosomie 2q22-23. Ten region chromosomu jest związany z zaburzeniami u ludzi. Jest zaangażowany w zespoły padaczkowe - uogólnioną padaczkę z napadami gorączkowymi plus (GEFS1) i napady gorączkowe (FEB3). Podjednostki β odgrywają istotną rolę w molekularnym określaniu kinetyki, jak również zależności napięciowej bramkowania kanału Ca2+.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72536
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas D Helton et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(5), 1573-1582 (2002-03-07)
Ca2+ channel beta subunits are important molecular determinants of the kinetics and voltage dependence of Ca2+ channel gating. Through direct interactions with channel-forming alpha1 subunits, beta subunits enhance expression levels, accelerate activation, and have variable effects on inactivation. Four distinct
A Escayg et al.
American journal of human genetics, 66(5), 1531-1539 (2000-04-14)
Inactivation of the beta4 subunit of the calcium channel in the mouse neurological mutant lethargic results in a complex neurological disorder that includes absence epilepsy and ataxia. To determine the role of the calcium-channel beta4-subunit gene CACNB4 on chromosome 2q22-23