Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA015594
Sigma-Aldrich
Anti-ACBD3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Acyl-CoA-binding domain-containing protein 3, Anti-GOCAP1, Anti-GOLPH1, Anti-Golgi complex-associated protein 1, Anti-Golgi phosphoprotein 1, Anti-Golgi resident protein GCP60, Anti-PBR- and PKA-associated protein 7, Anti-Peripheral benzodiazepine receptor-associated protein PAP7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
QYPGNYEQQQILIRQLQEQHYQQYMQQLYQVQLAQQQAALQKQQEVVVAGSSLPTSSKVNATVPSNMMSVNGQAKTHTDSSEKELEPEAAEEALENGPKESLPVIAAPSMWTRPQIKDFKEKIQQDADSVIT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACBD3(64746)
Opis ogólny
Białko rezydentne Golgiego GCP60 jest białkiem kodowanym przez gen ACBD3 u ludzi. W tkankach steroidogennych ulega ono wysokiej ekspresji.
Immunogen
Golgi resident protein GCP60 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ACBD3 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ACBD3 oddziałuje z białkami 3A kilku pikornawirusów, takich jak PVS2 i CV-A17 w miejscach replikacji wirusowego RNA i zwiększa wzrost wirusów. Kompleks białko wirusowe/ACBD3/PI4KB może odgrywać istotną rolę w tworzeniu funkcjonalnego kompleksu replikacyjnego. Nadekspresja tego genu hamuje wrażliwą na SREBP1 aktywność promotora syntazy kwasów tłuszczowych (FASN) i produkcję jądrowego SREBP1. Homeostaza lipidów jest utrzymywana przez ACBD3 poprzez regulację szlaku przetwarzania SREBP1 i może mieć wpływ na lipogenezę komórkową. Gen ten jest zaangażowany w nowotworzenie i hiperkortyzolizm, w których pośredniczy PRKAR1A.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72640
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kumiko Ishikawa-Sasaki et al.
Journal of virology, 88(12), 6586-6598 (2014-03-29)
Phosphatidylinositol 4-kinase IIIβ (PI4KB) is a host factor required for the replication of certain picornavirus genomes. We previously showed that nonstructural proteins 2B, 2BC, 2C, 3A, and 3AB of Aichi virus (AiV), a picornavirus, interact with the Golgi protein, acyl-coenzyme
Yong Chen et al.
PloS one, 7(11), e49906-e49906 (2012-11-21)
Imbalance of lipid metabolism has been linked with pathogenesis of a variety of human pathological conditions such as diabetes, obesity, cancer and neurodegeneration. Sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) are the master transcription factors controlling the homeostasis of fatty acids
Jun Liu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 17(9), 1189-1191 (2003-04-15)
A mouse protein that interacts with the peripheral-type benzodiazepine receptor (PBR) and cAMP-dependent protein kinase A (PKA) regulatory subunit RIalpha (PRKAR1A), named PBR and PKA-associated protein 7 (PAP7), was identified and shown to be involved in hormone-induced steroid biosynthesis. We
Hye Jin Shin et al.
Viruses, 13(2) (2021-02-07)
Genetic screens using CRISPR/Cas9 have been exploited to discover host-virus interactions. These screens have identified viral dependencies on host proteins during their life cycle and potential antiviral strategies. The acyl-CoA binding domain containing 3 (ACBD3) was identified as an essential
François Téoulé et al.
Journal of virology, 87(20), 11031-11046 (2013-08-09)
We have shown that the circulating vaccine-derived polioviruses responsible for poliomyelitis outbreaks in Madagascar have recombinant genomes composed of sequences encoding capsid proteins derived from poliovaccine Sabin, mostly type 2 (PVS2), and sequences encoding nonstructural proteins derived from other human