Kluczowe dokumenty
HPA015592
Sigma-Aldrich
Anti-TBC1D15 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TBC1 domain family member 15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
LRVLEKDAEVIVDWRPLDDALDSSSILYARKDSSSVVEWTQAPKERGHRGSEHLNSYEAEWDMVNTVSFKRKPHTNGDAPSHRNGKSKWSFLFSLTDLKSIKQNKEGMGWSYLVFCLKDDVVLPALHF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBC1D15(64786)
Immunogen
TBC1 domain family member 15 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TBC1 domain family member 15 jest białkiem kodowanym przez gen TBC1D15 u ludzi i zlokalizowanym głównie w cytoplazmie komórek HeLa. Jest niezbędne do regulacji i akumulacji RhoA podczas cytokinezy i pękania błony. Bierze udział w regulacji morfologii mitochondriów. Oddziałuje z Fis1 i ulega koekspresji w mitochondriach. Gen ten może być również związany z późnym transportem endosomalnym, w którym pośredniczy Rab7.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72599
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuko Takahara et al.
Molecular and cellular biochemistry, 389(1-2), 9-16 (2013-12-18)
Membrane blebs are round-shaped dynamic membrane protrusions that occur under many physiological conditions. Membrane bleb production is primarily controlled by actin cytoskeletal rearrangements mediated by RhoA. Tre2-Bub2-Cdc16 (TBC) domain-containing proteins are negative regulators of the Rab family of small GTPases
Kenta Onoue et al.
Journal of cell science, 126(Pt 1), 176-185 (2012-10-19)
In yeast, C-tail-anchored mitochondrial outer membrane protein Fis1 recruits the mitochondrial-fission-regulating GTPase Dnm1 to mitochondrial fission sites. However, the function of its mammalian homologue remains enigmatic because it has been reported to be dispensable for the mitochondrial recruitment of Drp1
Xiang-Ming Zhang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 335(1), 154-161 (2005-08-02)
Ypt/Rabs are Ras-related GTPases that function as key regulators of intracellular vesicular trafficking. Their slow intrinsic rates of GTP hydrolysis are catalyzed by GTPase-activating proteins (GAPs). Ypt/Rab-GAPs constitute a family of proteins that contain a TBC (Tre-2/Bub2/Cdc16) domain. Only three