Kluczowe dokumenty
HPA015142
Sigma-Aldrich
Anti-KCTD3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BTB/POZ domain-containing protein KCTD3, Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-45
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ITPLVRRLLLCEELERSSCGSVLFHGYLPPPGIPSRKINNTVRSADSRNGLNSTEGEARGNGTQPVLSGTGEETVRLGFPVDPRKVLIVAGHHNWIVAAYAHFAVCYRIKESSGWQQVFTSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCTD3(51133)
Opis ogólny
KCTD3 (domena tetrameryzacji kanału potasowego zawierająca 3) należy do rodziny białek KCTD, która ulega wysokiej ekspresji w mózgu i niektórych innych tkankach. W niektórych regionach mózgu, takich jak podwzgórze, kolokalizuje się z HCN3 (kanał 3 aktywowany hiperpolaryzacją cyklicznych nukleotydów). Oddziałuje z HCN3 przez połowę swojego C-końca. Jego N-terminal zawiera motyw bric-à-brac, tramtrak i szeroki kompleks (BTB), który jest charakterystyczny dla rodziny KCTD. Zawiera również pięć kopii powtórzeń WD. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q41.
Immunogen
BTB/POZ domain-containing protein KCTD3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-KCTD3 antibody is suitable for immunoprecipitation. Anti-KCTD3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
KCTD3 (potassium channel tetramerization domain containing 3) prowadzi do znacznego wzrostu poziomu ekspresji białka HCN3 (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 3) w mózgu. W związku z tym jest on zaangażowany w prawidłowy transport kompleksów HCN3 do błony plazmatycznej. W pojedynczym przypadku autystycznego chłopca stwierdzono, że gen ten jest inaktywowany ojcowsko.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72513
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaochun Cao-Ehlker et al.
The Journal of biological chemistry, 288(11), 7580-7589 (2013-02-06)
Most ion channels consist of the principal ion-permeating core subunit(s) and accessory proteins that are assembled with the channel core. The biological functions of the latter proteins are diverse and include the regulation of the biophysical properties of the ion
Martin Poot et al.
Neurogenetics, 11(1), 81-89 (2009-07-08)
Patients with autism spectrum disorder (ASD) frequently harbour chromosome rearrangements and segmental aneuploidies, which allow us to identify candidate genes. In a boy with mild facial dysmorphisms, speech delay and ASD, we reconstructed by karyotyping, FISH and SNP array-based segmental