Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA015128
Sigma-Aldrich
Anti-B4GALNT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-GALGT, Anty-SPG26, Anty-beta1-4GalNAc-T
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EVTGVTLTGEGQADLTLVSPGLDQLNRQLQLVTYSSRSYQTNTADTVRFSTEGHEAAFTIRIRHPPNPRLYPPGSLPQGAQYNISALVTIATKTFLRYDRLRALITSIRRFYPTVTVVIADDSDKPERVSGPYV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B4GALNT1(2583)
Opis ogólny
B4GALNT1 (β-1,4-N-acetylo-galaktozaminylotransferaza 1) jest transferazą GalNAc i jest również nazywana syntazą GM2. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 12q. Dwie podjednostki, połączone wiązaniami dwusiarczkowymi, tworzą homodimer B4GALNT1. Białko to ma charakter transmembranowy. Proteaza podobna do katepsyny D rozszczepia ten enzym w późnym kompleksie Golgiego, tworząc formę rozpuszczalną.
Immunogen
Beta-1,4 N-acetylgalactosaminyltransferase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Enzym B4GALNT1 (β-1,4-N-acetylo-galaktozaminylotransferaza 1) katalizuje drugi etap biosyntezy złożonych gangliozydów, takich jak GM (mono)2, GA (asialo)2 i GD (di)2. Gangliozydy są niezbędnymi składnikami synaptycznej błony plazmatycznej i są niezbędne do rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Mutacje w tym genie są związane z patogenezą dziedzicznej paraplegii spastycznej. Ulega również ekspresji w komórkach drobnokomórkowego raka płuc (SCLC) i neuroblastoma. Obecność tego białka w szpiku kostnym pacjentów z neuroblastomą po terapii jest związana ze złym rokowaniem i przeżywalnością. Badania na myszach pokazują, że inaktywacja tego genu prowadzi do męskiej bezpłodności, a także degeneracji aksonów i zahamowania mielinizacji w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71972
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Li et al.
The Journal of biological chemistry, 275(52), 41476-41486 (2000-10-06)
GM2 synthase is a homodimer in which the subunits are joined by lumenal domain disulfide bond(s). To define the disulfide bond pattern of this enzyme, we analyzed a soluble form by chemical fragmentation, enzymatic digestion, and mass spectrometry and a
Lin-Chi Chen et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 67(2), 216-220 (2009-05-22)
GD2/GM2 synthase is a key enzyme in the synthesis of GD2 and GM2 gangliosides found on the surface of neuroblastoma and small cell lung carcinoma (SCLC) cells. In neuroblastoma, persistent levels of GD2/GM2 synthase RNA in bone marrow (BM) following
E Jaskiewicz et al.
The Journal of biological chemistry, 271(42), 26395-26403 (1996-10-18)
Many Golgi membrane-bound glycosyltransferases are released from cells in a soluble form. To characterize this release process, we stably transfected Chinese hamster ovary cells with three myc epitope-tagged forms of cloned beta1, 4-N-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAcT); two of these forms resided in
Gaurav V Harlalka et al.
Brain : a journal of neurology, 136(Pt 12), 3618-3624 (2013-10-10)
Glycosphingolipids are ubiquitous constituents of eukaryotic plasma membranes, and their sialylated derivatives, gangliosides, are the major class of glycoconjugates expressed by neurons. Deficiencies in their catabolic pathways give rise to a large and well-studied group of inherited disorders, the lysosomal
Amir Boukhris et al.
American journal of human genetics, 93(1), 118-123 (2013-06-12)
Hereditary spastic paraplegias (HSPs) form a heterogeneous group of neurological disorders. A whole-genome linkage mapping effort was made with three HSP-affected families from Spain, Portugal, and Tunisia and it allowed us to reduce the SPG26 locus interval from 34 to