Kluczowe dokumenty
HPA013172
Sigma-Aldrich
Anti-CHRM5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Muscarinic acetylcholine receptor M5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
AHRPKSQKCVAYKFRLVVKADGNQETNNGCHKVKIMPCPFPVAKEPSTKGLNPNPSHQMTKRK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHRM5(1133)
Opis ogólny
M5R (receptor muskarynowy M5) ulega ekspresji w neuronach zawierających dopaminę w istocie czarnej pars compacta i brzusznym obszarze nakrywki. Współlokalizuje się z receptorami dopaminy D2 na neuronach dopaminergicznych.
Immunogen
Muscarinic acetylcholine receptor M5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-CHRM5 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen CHRM5 (receptor cholinergiczny, muskarynowy 5) koduje muskarynowy receptor cholinergiczny, M5R, który jest członkiem większej rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. M5R funkcjonuje w regulacji uwalniania dopaminy mezolimbicznej i jest potencjalnym kandydatem do roli w uzależnieniu człowieka. Może kontrolować czas uwalniania dopaminy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72791
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard J L Anney et al.
BMC genetics, 8, 46-46 (2007-07-05)
The mesolimbic structures of the brain are important in the anticipation and perception of reward. Moreover, many drugs of addiction elicit their response in these structures. The M5 muscarinic receptor (M5R) is expressed in dopamine-containing neurones of the substantia nigra
Bryan A Copits et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(20), 7334-7340 (2011-05-20)
Auxiliary proteins modify the biophysical function and pharmacological properties of ionotropic glutamate receptors and likely are important components of receptor signaling complexes in vivo. The neuropilin and tolloid-like proteins (NETO) 1 and NETO2, two closely related CUB domain-containing integral membrane
Judith Molina et al.
Diabetes, 63(8), 2714-2726 (2014-03-25)
Acetylcholine regulates hormone secretion from the pancreatic islet and is thus crucial for glucose homeostasis. Little is known, however, about acetylcholine (cholinergic) signaling in the human islet. We recently reported that in the human islet, acetylcholine is primarily a paracrine