Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA012891
Sigma-Aldrich
Anti-DSC1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DG2/DG3, Anti-Desmocollin-1 precursor, Anti-Desmosomal glycoprotein 2/3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
SCTGTLVVHLDDYNDHAPQIDKEVTICQNNEDFAVLKPVDPDGPENGPPFQFFLDNSASKNWNIEEKDGKTAILRQRQNLDYNYYSVPIQIKDRHGLVATHMLTVRVCDCSTPSECRMKDKSTR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSC1(1823)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Prekursor desmocollin-1 (DSC1) jest glikoproteiną związaną z kadheryną obecną w desmosomach. Należy do rodziny kadheryn desmosomalnych. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na chromosomie 18.
Immunogen
Desmocollin-1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-DSC1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Prekursor desmocollin-1 (DSC1) odgrywa ważną rolę w adhezji komórka-komórka. Utrzymuje integralność tkanek w komórkach nabłonkowych i mięśniach sercowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71939
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Petra Bizikova et al.
Veterinary dermatology, 22(2), 132-142 (2010-08-27)
Pemphigus foliaceus (PF) is the most common canine autoimmune skin disease. In contrast to human PF (hPF), desmoglein-1 is a minor autoantigen in the canine disease. The major autoantigen(s) of canine PF (cPF) remain(s) unknown, which limits the ability to
Clustered cadherin genes: a sequence-ready contig for the desmosomal cadherin locus on human chromosome 18.
Hunt DM
Genomics, 62(3), 445-455 (1999)
Zaur Hamidov et al.
Journal of clinical pathology, 64(11), 990-994 (2011-07-05)
Cell--cell adhesion molecules such as desmosomes and cytokeratins may play a major role in epithelial--mesenchymal transition and have been suggested to have a relevant impact on tumour progression. This study investigated 15 biomarkers in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) and correlated
Petra Bizikova et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 149(3-4), 197-207 (2012-08-14)
Pemphigus foliaceus (PF) is the most common antibody-mediated autoimmune skin disease of dogs. Desmoglein-1 (DSG1), the major human PF antigen, represents only a minor autoantigen in canine PF (cPF). A recent immunomapping study proposed desmocollin-1 (DSC1) as a relevant candidate
Linda Paavilainen et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 58(3), 237-246 (2009-11-11)
Pathology archives harbor large amounts of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue samples, used mainly in clinical diagnostics but also for research purposes. Introduction of heat-induced antigen retrieval has enabled the use of tissue samples for extensive immunohistochemical analysis, despite the fact that