Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA012601
Sigma-Aldrich
Anti-FABP6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fatty acid-binding protein 6, Anti-GT, Anti-Gastrotropin, Anti-I-15P, Anti-I-BABP, Anti-ILBP, Anti-Ileal lipid-binding protein, Anti-Intestinal 15 kDa protein, Anti-Intestinal bile acid-binding protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
AFTGKFEMESEKNYDEFMKLLGISSDVIEKARNFKIVTEVQQDGQDFTWSQHYSGGHTMTNKFTVGKESNIQTMGGKMFKATVQMEGGKLVVNFPNYHQTSEIVGDKLVEVSTIGGVTYERVSKRLA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP6(2172)
Opis ogólny
Białko wiążące kwasy tłuszczowe 6 (FABP6) jest zlokalizowane w cytozolu komórek w jelicie rozciągającym się od jelita czczego do okrężnicy wstępującej. Jest to białko o masie 15 kDa należące do rodziny białek wiążących kwasy tłuszczowe (rodzina FABP).
Immunogen
Gastrotropin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące kwasy tłuszczowe 6 (FABP6) bierze udział w wiązaniu i transporcie kwasów żółciowych. Jest częścią szlaku transkrypcyjnego receptora farnesoidu X (FXR), który reaguje na kwasy żółciowe i reguluje ich reabsorpcję w jelicie krętym. Zwiększa również aktywność transkrypcyjną FXR. Kwasy żółciowe wydzielane w jelicie cienkim są ponownie wchłaniane w jelicie krętym. Aktywują one jądrowy FXR, co z kolei stymuluje ekspresję FABP6. Interakcja między FXR i FABP6 powoduje lokalny wzrost stężenia kwasów żółciowych wokół domeny wiążącej ligand (LBD) FXR. Pomaga to w dostarczaniu ligandów do LBD.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71278
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ileal bile acid-binding protein, functionally associated with the farnesoid X receptor or the ileal bile acid transporter, regulates bile acid activity in the small intestine.
M Nakahara
The Journal of Biological Chemistry, 280(51), 42283-42289 (2005)
Changming Fang et al.
Cancer research, 67(19), 9039-9046 (2007-10-03)
Ileal bile acid binding protein (IBABP) is the only cytosolic protein known to bind and transport bile acids. Because IBABP is reportedly up-regulated in colorectal cancer, it has been suggested as a link between bile acids and the risk of
M Fujita et al.
European journal of biochemistry, 233(2), 406-413 (1995-10-15)
We have isolated a cDNA encoding a human intestinal 15-kDa protein (I-15P) from a human ileal lambda gt 11 cDNA library, using a full-length rat I-15P cDNA. One clone encompassed 571 nucleotides and encoded a 128-amino-acid protein with a calculated