Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA012016
Sigma-Aldrich
Anti-ERBB4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-ALS19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LPSPNDSKFFQNLLDEEDLEDMMDAEEYLVPQAFNIPPPIYTSRARIDSNRNQFVYRDGGFAAEQGVSVPYRAPTSTIPEAPVAQGATAEIFDDSCCNGTLRK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB4(2066)
Opis ogólny
ERBB4 (erb-b2 receptor tyrosine kinase 4) to specyficzny tkankowo receptor kinazy tyrozynowej należący do podrodziny receptorów naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) receptorowych kinaz tyrozynowych. Występuje w dwóch izoformach, które ulegają ekspresji głównie w tkankach nerwowych, takich jak móżdżek. Jego ekspresję stwierdzono również w nerkach i sercu. Funkcjonalna aktywność białka jest kontrolowana przez neureguliny (NRG), betacelulinę (BTC) i wiążący heparynę czynnik wzrostu podobny do EGF.
Immunogen
Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ERBB4 (receptorowa kinaza tyrozynowa erb-b2 4) jest zaangażowana w produkcję mleka i procesy anaboliczne w prawidłowym nabłonku gruczołu sutkowego i raku poprzez kontrolowanie szlaku YAP/Hippo i szlaków mewalonianowych. Jego miejsce wiązania fosfatydyloinozytolu 3-kinazy (PI3-K) wchodzi w interakcje z kilkoma członkami rodziny EGF, w tym neuregulinami (NRG), w odpowiedzi komórkowej związanej z proliferacją komórek, inwazją i hamowaniem wzrostu komórek. Mutacja w domenie kinazowej ERBB4 jest odpowiedzialna za wzrost złośliwych komórek nowotworowych. ERBB4 identyfikuje onkogenne mutacje somatyczne we wczesnym raku piersi wysokiego ryzyka, co świadczy o jego jakości markera prognostycznego. Mutacja w genie powoduje również zaburzenie neurologiczne, stwardnienie zanikowe boczne (ALS).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70281
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guangyuan Song et al.
Oncotarget, 8(28), 45725-45735 (2017-05-16)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is an important biological process that is characteristic of malignant tumor cells with metastatic potential. We investigated the role of miR-551b in EMT and metastasis in gastric cancer (GC). We found that low miR-551b levels were associated
Guodong Han et al.
Journal of cellular biochemistry (2019-02-13)
microRNAs are involved in the control of cell growth and apoptosis; they also play an essential role in resistance towards trastuzumab, in breast cancer. The objective of this study was to identify differentially expressed microRNA(s) and explore its therapeutic role
Kari J Kurppa et al.
PloS one, 9(7), e102388-e102388 (2014-07-19)
A number of genetic variants have been linked to increased risk of breast cancer. Little is, however, known about the prognostic significance of hereditary factors. Here, we investigated the frequency and prognostic significance of two ERBB4 promoter region variants, -782G>T
Nils O Lindström et al.
Developmental cell, 45(5), 651-660 (2018-06-06)
Mammalian nephrons arise from a limited nephron progenitor pool through a reiterative inductive process extending over days (mouse) or weeks (human) of kidney development. Here, we present evidence that human nephron patterning reflects a time-dependent process of recruitment of mesenchymal
Mary Jasmin Ang et al.
International journal of molecular sciences, 21(11) (2020-06-14)
Lipid homeostasis is an important component of brain function, and its disturbance causes several neurological disorders, such as Huntington's, Alzheimer's, and Parkinson's diseases as well as mood disorders. Sterol regulatory element-binding protein-1c (SREBP-1c) is a key modulatory molecule involved in