Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA011934
Sigma-Aldrich
Anti-LRP4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CLSS, Anty-LRP-4, Anty-MEGF7, Anty-SOST2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
IQRVDKYSGRNKETVLANVEGLMDIIVVSPQRQTGTNACGVNNGGCTHLCFARASDFVCACPDEPDSQPCSLVPGLVPPAPRATGMSEKSPVLPNTPPTTLYSSTTRTRTSLEEVEGRCSERDARLGLCARSNDAVPAAP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP4(4038)
Immunogen
Low-density lipoprotein receptor-related protein 4 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LRP4 (białko związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości 4) jest wielofunkcyjnym białkiem należącym do rodziny białek związanych z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) (LRP). Kontroluje zewnątrzkomórkowe szlaki sygnalizacji komórkowej, w tym sygnalizację Wnt β-kateniny. Jest wysoce niezbędny do utrzymania gęstości mineralnej kości. LRP4 wiąże się z Dkk1 (Dickkopf 1) i sklerostyną, kontrolując wzrost kości poprzez szlaki sygnałowe Wnt i BMP. Z klinicznego punktu widzenia ma to duże znaczenie dla rozwoju osteoporozy. Mutacja w genie LRP4 powoduje autosomalne recesywne wrodzone zaburzenie, zespół Cenani-Lenz, charakteryzujący się wadami rozwojowymi kończyn i nerek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71273
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Y Choi et al.
PloS one, 4(11), e7930-e7930 (2009-11-26)
Lrp4 is a multifunctional member of the low density lipoprotein-receptor gene family and a modulator of extracellular cell signaling pathways in development. For example, Lrp4 binds Wise, a secreted Wnt modulator and BMP antagonist. Lrp4 shares structural elements within the
Yun Li et al.
American journal of human genetics, 86(5), 696-706 (2010-04-13)
Cenani-Lenz syndrome (CLS) is an autosomal-recessive congenital disorder affecting distal limb development. It is characterized mainly by syndactyly and/or oligodactyly and is now shown to be commonly associated with kidney anomalies. We used a homozygosity-mapping approach to map the CLS1