Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA011917
Sigma-Aldrich
Anti-IGSF8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD316 antigen, Anti-CD81 partner 3, Anti-EWI-2, Anti-Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 2, Anti-Immunoglobulin superfamily member 8 precursor, Anti-KCT-4, Anti-Keratinocytes-associated transmembrane protein 4, Anti-LIR-D1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PDVLQVSAAPPGPRGRQAPTSPPRMTVHEGQELALGCLARTSTQKHTHLAVSFGRSVPEAPVGRSTLQEVVGIRSDLAVEAGAPYAERLAAGELRLGKEGTDRYRMVVGGAQAGDAGTYHCTAAEWIQDPDGSWAQIAEKRAVLAHVDVQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGSF8(93185)
Opis ogólny
IGSF8 (nadrodzina immunoglobulin, członek 8) jest białkiem IgSF o masie cząsteczkowej 63 kDa. Ten nowy członek nadrodziny Ig ulega ekspresji głównie w prawidłowym ludzkim mózgu, wątrobie oraz w mniejszym stopniu w guzach glejaka i liniach komórkowych. Ulega ekspresji na komórkach B, T i komórkach naturalnych zabójców, ale jest nieobecny w monocytach, komórkach wielojądrzastych lub płytkach krwi.
Immunogen
Immunoglobulin superfamily member 8 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
IGSF8 (nadrodzina immunoglobulin, członek 8) jest głównie zaangażowana w organizację cytoszkieletu aktynowego. Łączy mikrodomeny wzbogacone w tetraspaninę z cytoszkieletem aktyny poprzez interakcję molekularną tetraspanina-tetraspanina. Wiąże się również z α-aktyniną za pośrednictwem PIP2 (4,5-bisfosforan fosfatydyloinozytolu) w regulacji tworzenia synaps immunologicznych i aktywacji komórek T.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71569
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stéphanie Charrin et al.
The Biochemical journal, 373(Pt 2), 409-421 (2003-04-24)
Several tetraspanins bind directly to a few molecular partners to form primary complexes, which might assemble through tetraspanin-tetraspanin interactions to form a network of molecular interactions, the tetraspanin web. We have produced a monoclonal antibody directed to a 63 kDa
Tatiana V Kolesnikova et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 11(1), 77-86 (2008-12-25)
EWI-2, a cell surface IgSF protein, is highly expressed in normal human brain but is considerably diminished in glioblastoma tumors and cell lines. Moreover, loss of EWI-2 expression correlated with a shorter survival time in human glioma patients, suggesting that
Mónica Gordón-Alonso et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 189(2), 689-700 (2012-06-13)
EWI motif-containing protein 2 (EWI-2) is a member of the Ig superfamily that links tetraspanin-enriched microdomains to the actin cytoskeleton. We found that EWI-2 colocalizes with CD3 and CD81 at the central supramolecular activation cluster of the T cell immune
Viviana Neviani et al.
The FEBS journal, 287(24), 5323-5344 (2020-03-18)
Lipidation of transmembrane proteins regulates many cellular activities, including signal transduction, cell-cell communication, and membrane trafficking. However, how lipidation at different sites in a membrane protein affects structure and function remains elusive. Here, using native mass spectrometry we determined that