Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA011268
Sigma-Aldrich
Anti-ART3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 precursor, Anti-Mono(ADP-ribosyl)transferase 3, Anti-NAD(P)(+)-- arginine ADP-ribosyltransferase 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
FHFYLTRALQLLRKPCEASSKTVVYRTSQGTSFTFGGLNQARFGHFTLAYSAKPQAANDQLTVLSIYTCLGVDIENFLDKESERITLIPLNEVFQVSQEGAGNNLILQSINKTCSHYECAFLGGLKTENCIENLEYFQPIYVYNPGEK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ART3(419)
Opis ogólny
ART3 (ADP-rybozylotransferaza 3) należy do rodziny genów ART, która zawiera cztery funkcjonalne i dwa pseudogeny. Gen ten ulega ekspresji w ludzkich jądrach. Egzon 2 koduje większość tego białka, a z powodu alternatywnego splicingu istnieją dwie izoformy ART3. Białko zawiera hydrofobowy N-koniec i C-koniec o właściwościach białka błonowego zakotwiczonego w GPI. ART3 jest białkiem zewnątrzkomórkowym i jest kodowane przez 12 eksonów.
Immunogen
Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Funkcja ART3 (ADP-rybozylotransferazy 3) nie jest jeszcze jasna. Ulega ona ekspresji w spermatocytach, ale nie w plemnikach i ma zależny od stadium wzór różnicowania w jądrach. SNP w tym genie są związane ze zwiększoną podatnością na azoospermię nieobstrukcyjną (NOA).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71565
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maik Friedrich et al.
Asian journal of andrology, 8(3), 281-287 (2006-04-21)
To investigate wether the corresponding protein of mono-ADP-ribosyltransferase 3 (ART3) mRNA is expressed in human testes and, if so, whether the expression is cell type-specific. ART3 mRNA was determined in human testes and sperm by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR).
Hiroyuki Okada et al.
PLoS genetics, 4(2), e26-e26 (2008-02-13)
Infertility affects about one in six couples attempting pregnancy, with the man responsible in approximately half of the cases. Because the pathophysiology underlying azoospermia is not elucidated, most male infertility is diagnosed as idiopathic. Genome-wide gene expression analyses with microarray
Gustavo Glowacki et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 11(7), 1657-1670 (2002-06-19)
ADP-ribosyltransferases including toxins secreted by Vibrio cholera, Pseudomonas aerurginosa, and other pathogenic bacteria inactivate the function of human target proteins by attaching ADP-ribose onto a critical amino acid residue. Cross-species polymerase chain reaction (PCR) and database mining identified the orthologs
Maik Friedrich et al.
Biochimica et biophysica acta, 1759(6), 270-280 (2006-08-29)
Here we describe an RT-PCR analysis of mono-ADP-ribosyltransferase 3 (ART3) mRNA expression in macrophages, testis, semen, tonsil, heart and skeletal muscle and the complete gene structure as obtained by sequence alignment of PCR products with a human genomic clone (GenBank
Cecilia Lindskog et al.
BMC genomics, 16, 475-475 (2015-06-26)
To understand cardiac and skeletal muscle function, it is important to define and explore their molecular constituents and also to identify similarities and differences in the gene expression in these two different striated muscle tissues. Here, we have investigated the