Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA010718
Sigma-Aldrich
Anti-FCGR2A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD32 antigen antibody produced in rabbit, Anti-CDw32 antibody produced in rabbit, Anti-Fc-γ RII-a antibody produced in rabbit, Anti-Fc-γ-RIIa antibody produced in rabbit, Anti-FcRII-a antibody produced in rabbit, Anti-IgG Fc receptor II-a antibody produced in rabbit, Anti-Low affinity immunoglobulin γ Fc region receptor II-a precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RISANSTDPVKAAQFEPPGRQMIAIRKRQLEETNNDYETADGGYMTLNPRAPTDDDKNIYLTLPPNDHVNSNN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR2A(2212)
Immunogen
Low affinity immunoglobulin γ Fc region receptor II-a precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-FCGR2A antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen FCGR2A (Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor) koduje receptor o niskim powinowactwie należący do rodziny receptorów Fc immunoglobulin, które znajdują się na powierzchni wielu komórek odpowiedzi immunologicznej. Kodowany receptor ulega ekspresji zarówno na komórkach mieloidalnych, jak i limfoidalnych. Odgrywa ważną rolę w fagocytozie, cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC) i uwalnianiu mediatorów stanu zapalnego. Wiąże się z IgG i wyzwala odpowiedzi komórkowe przeciwko patogenom i rozpuszczalnym antygenom. Receptor jest również zaangażowany w regulację różnicowania limfocytów i produkcję przeciwciał. Gen ten został zidentyfikowany jako locus podatności na chorobę Kawasaki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72030
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anthony J Smith et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 3126-3133 (2014-08-22)
Principles to guide design of an effective vaccine against HIV are greatly needed, particularly to protect women in the pandemic's epicenter in Africa. We have been seeking these principles by identifying correlates of the robust protection associated with SIVmac239Δnef vaccination
Alison Ruth Jennings et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 25(5), 517-530 (2014-09-02)
Reports that chronically demyelinated multiple sclerosis brain and spinal cord lesions contained immature oligodendrocyte lineage cells have generated major interest aimed at the potential for promotion of endogenous repair. Despite the prominence of the optic nerve as a lesion site
Jinghua Lu et al.
Nature, 456(7224), 989-992 (2008-11-18)
Pentraxins are a family of ancient innate immune mediators conserved throughout evolution. The classical pentraxins include serum amyloid P component (SAP) and C-reactive protein, which are two of the acute-phase proteins synthesized in response to infection. Both recognize microbial pathogens
Chiea Chuen Khor et al.
Nature genetics, 43(12), 1241-1246 (2011-11-15)
Kawasaki disease is a systemic vasculitis of unknown etiology, with clinical observations suggesting a substantial genetic contribution to disease susceptibility. We conducted a genome-wide association study and replication analysis in 2,173 individuals with Kawasaki disease and 9,383 controls from five
D G Brooks et al.
The Journal of experimental medicine, 170(4), 1369-1385 (1989-10-01)
The structural heterogeneity of the human low affinity receptor for IgG, FcRII(CD32), has been elucidated through the isolation, characterization, and expression of cDNA clones derived from myeloid and lymphoid RNA. These clones predict amino acid sequences consistent with integral membrane
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA010718-100UL4061836300937
HPA010718-25UL4061842816835