Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA009143
Sigma-Aldrich
Anti-COL12A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Collagen alpha-1(XII) chain precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VTTPPNQRRRTLENLIPDTKYEVSVIPEYFSGPGTPLTGNAATEEVRGNPRDLRVSDPTTSTMKLSWSGAPGKVKQYLVTYTPVAGGETQEVTVRGDTTNTVLQGLKEGTQYALSVTALYASGAG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL12A1(1303)
Opis ogólny
Gen COL12A1 (kolagen typu XII α1) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 6q13. Jest to łańcuch α kolagenu typu XII, który z kolei należy do rodziny kolagenów związanych z fibrylami z przerwanymi potrójnymi helisami (FACIT). Kolagen typu XII składa się z dwóch krótkich kolagenowych domen potrójnie helikalnych i trzech domen niepotrójnie helikalnych.
Immunogen
Collagen alpha-1(XII) chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
COL12A1 (kolagen typu XII α1) jest genem kandydującym leżącym w powtarzającym się punkcie przerwania 6q13, który jest powiązany z włókniakiem chrzęstno-kostnym. Jest to również gen kandydujący dla łagodnego nowotworu kości - egzostozy podpaznokciowej. Mutacje w tym genie są powiązane z miopatiami związanymi z macierzą zewnątrzkomórkową (ECM). Kobiety z genotypem AA COL12A1 są podatne na zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (ACL).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71485
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Debbie Hicks et al.
Human molecular genetics, 23(9), 2353-2363 (2013-12-18)
Bethlem myopathy (BM) [MIM 158810] is a slowly progressive muscle disease characterized by contractures and proximal weakness, which can be caused by mutations in one of the collagen VI genes (COL6A1, COL6A2 and COL6A3). However, there may be additional causal
Michael Posthumus et al.
British journal of sports medicine, 44(16), 1160-1165 (2009-05-16)
Anterior cruciate ligament (ACL) ruptures are among the most severe musculoskeletal soft tissue injuries. However, the exact mechanisms which cause these acute injuries are unknown. Recently, sequence variants within two genes, namely COL1A1 and COL5A1, which code for the α1
D R Gerecke et al.
Genomics, 41(2), 236-242 (1997-04-15)
Overlapping cDNA clones that encode the full-length human alpha 1(XII) collagen polypeptides were isolated. The long variant molecule cDNA of 9750 nucleotides (nt) contains a 9189-nt open reading frame encoding 3063 amino acid residues. The short variant molecule cDNA of
Lay Thant et al.
Frontiers in physiology, 13, 899699-899699 (2022-06-08)
The periodontal ligament (PDL) is a specialized connective tissue that provides structural support to the tooth and is crucial for oral functions. The mechanical properties of the PDL are mainly derived from the tissue-specific composition and structural characteristics of the
Taketoshi Yasuda et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(11), 1499-1506 (2009-08-04)
Chondromyxoid fibroma, a rare benign bone tumor, may be mistaken for chondrosarcoma. Although cytogenetic studies of chondromyxoid fibroma are few, rearrangements of the long arm of chromosome 6, frequently expressed as an inv(6)(p25q13), are prominent. In this study, conventional cytogenetic