Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA009081
Sigma-Aldrich
Anti-CDHR5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-μ-Protocadherin, Anti-MUCDHL, Anti-MUPCDH, Anti-Mucin and cadherin-like protein precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
CIQAQYHGAVPTGHILPSPLVLRPGPIYAEDGDRGINQPIIYSIFRGNVNGTFIIHPDSGNLTVARSVPSPMTFLLLVKGQQADLARYSVTQVTVEAVAAAGSPPRFPQSLYRGTVARGAGAGVVVKDA
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUPCDH(53841)
Opis ogólny
CDHR5 (cadherin related family member 5) jest członkiem rodziny protocadherin (PCDH) i jest również znany jako PCDH24. Może być składnikiem mikrokosmków enterocytów. Jest to słabo scharakteryzowane białko. Jest to białko transmembranowe typu I, które zawiera charakterystyczne domeny rodziny białek kadheryn - zewnątrzkomórkowe powtórzenia EC. Gen ten zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 11p15.5.
Immunogen
Mucin and cadherin-like protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CDHR5 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CDHR5 (cadherin related family member 5) jest zlokalizowany na granicy rąbka szczoteczkowego i może być zaangażowany w adhezję mikrokosmków, co ostatecznie prowadzi do ciasnego upakowania w pełni zróżnicowanych enterocytów. Oddziałuje w sposób trans z MLPCDH (protokadheryna podobna do mucyny), tworząc kompleksy adhezyjne zależne od Ca2+.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71708
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott W Crawley et al.
Cell, 157(2), 433-446 (2014-04-15)
Transporting epithelial cells build apical microvilli to increase membrane surface area and enhance absorptive capacity. The intestinal brush border provides an elaborate example with tightly packed microvilli that function in nutrient absorption and host defense. Although the brush border is
Michael Goldberg et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 283(3), F454-F463 (2002-08-09)
We recently cloned mu-protocadherin, a developmentally regulated cell adhesion molecule that contains an extracellular region with four cadherin-like ectodomains and a triply repeating mucin domain in its longer isoform. Expression of mu-protocadherin in L929 cells resulted in cellular aggregation, confirming
Shih-Chang Chuang et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 412(23-24), 2089-2093 (2011-08-16)
Gallstone disease (GSD) is a common disease that can be caused by environmental influences, common genetic factors and their interactions. Mucin glycoproteins may be one important factor for GSD. We conducted a case-control study to investigate the relationship between the
Leslie M Meenderink et al.
Developmental cell, 50(5), 545-556 (2019-08-06)
Transporting epithelial cells generate arrays of microvilli, known as a brush border, to enhance functional capacity. To understand brush border formation, we used live cell imaging to visualize apical remodeling early in this process. Strikingly, we found that individual microvilli
Russell E McConnell et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 300(5), G914-G926 (2011-02-19)
The brush border domain at the apex of intestinal epithelial cells is the primary site of nutrient absorption in the intestinal tract and the primary surface of interaction with microbes that reside in the lumen. Because the brush border is