Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA008965
Sigma-Aldrich
Anti-GYPC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD236 antigen antibody produced in rabbit, Anti-GLPC antibody produced in rabbit, Anti-GPD antibody produced in rabbit, Anti-Glycoconnectin antibody produced in rabbit, Anti-Glycophorin C antibody produced in rabbit, Anti-Glycophorin D antibody produced in rabbit, Anti-Glycoprotein β antibody produced in rabbit, Anti-PAS-2′ antibody produced in rabbit, Anti-Sialoglycoprotein D antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RYMYRHKGTYHTNEAKGTEFAESADAALQGDPALQDAGDSSRKEYFI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GYPC(2995)
Opis ogólny
Gen GYPC zawiera cztery eksony i koduje dwie sialoglikoproteiny u ludzi, zwane glikoforyną C i glikoforyną D. Jest to wynikiem obecności dwóch kodonów startowych na tym samym transkrypcie, gdzie inicjowana jest translacja. Białko glikoforyna C (GYPC) jest obecne na powierzchni erytrocytów.
Immunogen
Glycophorin C recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Glikoforyna C (GYPC) odgrywa istotną rolę w inwazji czerwonych krwinek (RBC) przez wywołującego malarię pasożyta Plasmodium falciparum. Działa również jako receptor dla PfEBP-2 (baebl, EBA-140), który z kolei jest ligandem wiążącym RBC Plasmodium falciparum. Białko to odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu mechanicznej stabilności błony i kształtu RBC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71967
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Tavul et al.
Papua and New Guinea medical journal, 51(3-4), 149-154 (2008-09-01)
The high frequencies of mutant haemoglobin and erythrocyte surface proteins in malaria-endemic regions have indicated that polymorphisms in human genes have been under selection pressure by severe malarial disease. Glycophorin C (GYPC) is a major surface erythrocyte protein and also
P S Walker et al.
Immunohematology, 26(2), 60-65 (2010-10-12)
Antigens in the Gebrich blood group system are expressed on glycophorin C (GPC) and glycophorin D (GPD), which are both encoded by a single gene, GYPC. The GYPC gene is located on the long arm of chromosome 2, and Gebrich
Cheryl-Ann Lobo et al.
Blood, 101(11), 4628-4631 (2003-02-11)
We report in this paper that glycophorin C (GPC) is the receptor for PfEBP-2 (baebl, EBA-140), the newly identified erythrocyte binding ligand of Plasmodium falciparum. PfEBP-2 is a member of the Duffy binding-like erythrocyte binding protein (DBL-EBP) family. Although several
R Winardi et al.
Blood, 81(10), 2799-2803 (1993-05-15)
Human erythrocyte glycophorin C plays a functionally important role in maintaining erythrocyte shape and regulating membrane mechanical stability. We report here the characterization of the glycophorins C and D deficiency in erythrocytes of the Leach phenotype. Glycophorin C gene is
Jason A Wilder et al.
Molecular biology and evolution, 26(12), 2679-2687 (2009-08-15)
GYPC encodes two erythrocyte surface sialoglycoproteins in humans, glycophorin C and glycophorin D (GPC and GPD), via initiation of translation at two start codons on a single transcript. The malaria-causing parasite Plasmodium falciparum uses GPC as a means of invasion