Kluczowe dokumenty
HPA008703
Sigma-Aldrich
Anti-EVC antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DWF-1 antibody produced in rabbit, Anti-Ellis-van Creveld syndrome protein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
GVMDLLEAQLETQLQEAEQNFISELAALARVPLAESKLLPAKRGLLEKPLRTKRKKPLPQERGDLGVPNNEDLASGDQTSGSLSSKRLSQQESEAGDSGNSKKMLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EVC(2121)
Opis ogólny
Gen EVC (Ellis van Creveld) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4p16 i składa się z 21 eksonów o długości 120 kb. Kodowane białko składa się z 992 aminokwasów. Gen ten, wraz z genem EVC2, tworzy rodzinę genów EVC.
Immunogen
Ellis-van Creveld syndrome protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-EVC antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w genie EVC (Ellis van Creveld) są odpowiedzialne za zespół EVC, który jest autosomalnym zaburzeniem recesywnym i charakteryzuje się polidaktylią poosiową, krótkimi żebrami i kończynami oraz dysplastycznymi zębami i paznokciami. Gen ten ulega nadekspresji w białaczce dorosłych komórek T (ATL) i komórkach zakażonych ludzkim wirusem białaczki komórek T typu I (HTLV-1). Dlatego ma potencjał jako marker i cel terapeutyczny w komórkach T zakażonych HTLV-1. Gen ten odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji hedgehog, szczególnie podczas wzrostu płytki chrzęstnej. Jest zlokalizowany w ciele podstawnym i błonie rzęskowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71642
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Umm-E-Kalsoom et al.
Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, 52(2), 240-246 (2009-09-12)
Ellis-van Creveld (EVC) syndrome is a rare autosomal recessive disorder characterized by skeletal, ectodermal and cardiac defects. This syndrome is caused by mutations in EVC and EVC2 genes, which are separated by 2.6 kb of genomic sequence on chromosome 4p16.
Hakan Ulucan et al.
BMC medical genetics, 9, 92-92 (2008-10-25)
Ellis-van Creveld (EvC) syndrome is characterized by short limbs, short ribs, postaxial polydactyly, dysplastic nails and teeth and is inherited in an autosomal recessive pattern. We report a family with complex septal cardiac defects, rhizomelic limb shortening, and polydactyly, without
M H Polymeropoulos et al.
Genomics, 35(1), 1-5 (1996-07-01)
Ellis-van Creveld syndrome (EVC) is an autosomal recessive disorder characterized by disproportionate dwarfism, polydactyly, and congenital heart disease. This rare disorder is found with increased frequency among the Old Order Amish community in Lancaster County, Pennsylvania. We have used linkage
Helen J Blair et al.
BMC biology, 9, 14-14 (2011-03-02)
Evc is essential for Indian Hedgehog (Hh) signalling in the cartilage growth plate. The gene encoding Evc2 is in close proximity in divergent orientation to Evc and mutations in both human genes lead to the chondrodysplasia Ellis-van Creveld syndrome. Bioinformatic
Honghao Zhang et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 53(9), 612-626 (2015-07-30)
Ellis-van Creveld (EvC) syndrome (OMIM 225500) is an autosomal recessive disease characterized with chondrodysplastic dwarfism in association with abnormalities in oral cavity. Ciliary proteins EVC and EVC2 have been identified as causative genes and they play an important role on