Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA008482
Sigma-Aldrich
Anti-CA14 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CA-XIV antibody produced in rabbit, Anti-Carbonate dehydratase XIV antibody produced in rabbit, Anti-Carbonic anhydrase 14 precursor antibody produced in rabbit, Anti-Carbonic anhydrase XIV antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GQHWTYEGPHGQDHWPASYPECGNNAQSPIDIQTDSVTFDPDLPALQPHGYDQPGTEPLDLHNNGHTVQLSLPSTLYLGGLPRKYVAAQLHLHWGQKGSPGGSEHQINSEATFAELHIVHYDSDSYDSLSEAAERPQGLAVLGIL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CA14(23632)
Opis ogólny
Anhydraza węglanowa 14 (CA14) jest metaloenzymem zlokalizowanym w mózgu. Należy do rodziny genów α-CA, a kodujący ją gen znajduje się na chromosomie 1q21. Posiada hydrofobową sekwencję sygnałową na N-końcu i domenę transmembranową na C-końcu.
Immunogen
Carbonic anhydrase 14 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Anhydraza węglanowa 14 (CA14) katalizuje odwracalną hydratację dwutlenku węgla. Jest również zaangażowana w modulowanie odpowiedzi na bodźce pobudzające na zakończeniach synaptycznych. CA14 reguluje wewnątrzkomórkowe pH w neuronach hipokampa poprzez regulację wymiany Cl--HCO3- za pośrednictwem AE3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71841
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Purkerson et al.
Kidney international, 71(2), 103-115 (2006-12-14)
Carbonic anhydrase (CA) catalyzes the reversible hydration of CO(2). CA is expressed in most segments of the kidney. CAII and CAIV predominate in human and rabbit kidneys; in rodent kidneys, CAXII, and CAXIV are also present. CAIX is expressed by
S Parkkila et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(4), 1918-1923 (2001-02-15)
Although long suspected from histochemical evidence for carbonic anhydrase (CA) activity on neurons and observations that CA inhibitors enhance the extracellular alkaline shifts associated with synaptic transmission, an extracellular CA in brain had not been identified. A candidate for this
Nataliya Svichar et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(10), 3252-3258 (2009-03-13)
Carbonic anhydrase (CA) activity in the brain extracellular space is attributable mainly to isoforms CA4 and CA14. In brain, these enzymes have been studied mostly in the context of buffering activity-dependent extracellular pH transients. Yet evidence from others has suggested
Claudia Temperini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(3), 628-635 (2006-11-28)
The activation of the metalloenzyme carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) with L-adrenaline and histamine has been investigated by kinetic and X-ray crystallographic studies. L-Adrenaline behaves as a potent activator of isozyme CA I (activation constant of 90 nM), being a