Merck
HPA008129
Sigma-Aldrich
Anti-FMNL1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CLL-associated antigen KW-13, Anti-Formin-like protein 1, Anti-Leukocyte formin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LHYLVKVIAEKYPQLTGFHSDLHFLDKAGSVSLDSVLADVRSLQRGLELTQREFVRQDDCMVLKEFLRANSPTMDKLLADSKTAQEAFESVVEYFGENPKTTSPGLFFSLFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FMNL1(752)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Forminy zawierają konserwatywną domenę homologii forminy 2 (FH2), która jest niezbędna do dimeryzacji i późniejszego montażu filamentu aktynowego. N-końcowa do tej domeny jest domena homologii forminy 1 (FH1), która funkcjonuje w fizjologicznym działaniu formin poprzez rekrutację monomerów aktyny związanych z profiliną do rosnącego filamentu aktynowego. FMNL1 zawiera dodatkowo domenę wiążącą GTPazę (GBD) i diaphanous autoregulatory domain (DAD).
Immunogen
Formin-like protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-FMNL1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen FMNL1 (formin-like 1) koduje forminę leukocytów, której nadekspresję stwierdzono w chłoniakach. FMNL1 jest członkiem formin związanych z diaphanous (DRF), które są aktywowane przez wiązanie GTPazy Rho do GBD (domeny wiążącej GTPazę). Forminy są dużymi białkami wielodomenowymi, które funkcjonują w polimeryzacji nierozgałęzionych filamentów aktynowych i regulują dynamikę cytoszkieletu. Funkcjonują również w utrzymaniu polaryzacji komórek, adhezji i migracji. GTPazy Rho, Rac1 i RhoA, są zaangażowane w wiązanie i aktywację FMNL1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70052
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Gardberg et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 62(6), 460-470 (2014-04-05)
Formins are cytoskeleton regulating proteins characterized by a common FH2 structural domain. As key players in the assembly of actin filaments, formins direct dynamic cytoskeletal processes that influence cell shape, movement and adhesion. The large number of formin genes, fifteen
Matthew R Miller et al.
Journal of biological methods, 2(3), e23-e23 (2015-10-13)
Over the past two decades, researchers have struggled to efficiently express foreign DNA in primary macrophages, impeding research progress. The applications of lipofection, electroporation, microinjection, and viral-mediated transfer typically result in disruptions in macrophage differentiation and function, low expression levels
Simon G Pfisterer et al.
Nature communications, 8, 14858-14858 (2017-04-01)
Lipid droplets (LDs) are cellular organelles specialized in triacylglycerol (TG) storage undergoing homotypic clustering and fusion. In non-adipocytic cells with numerous LDs this is balanced by poorly understood droplet dissociation mechanisms. We identify non-muscle myosin IIa (NMIIa/MYH-9) and formin-like 1