Merck
HPA008001
Sigma-Aldrich
Anti-LRPAP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Alpha-2- MRAP, Anti-Alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein precursor, Anti-Low density lipoprotein receptor-related protein-associated protein 1, Anti-RAP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
RMEKLNQLWEKAQRLHLPPVRLAELHADLKIQERDELAWKKLKLDGLDEDGEKEARLIRNLNVILAKYGLDGKKDARQVTSNSLSGTQEDGLDDPRLEKLWHKAKTSGKFSGEELDKLWREFLHHKEK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRPAP1(4043)
Powiązane kategorie
Immunogen
Alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-LRPAP1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen LRPAP1 (low density lipoprotein receptor-related protein associated protein 1) koduje białko, które oddziałuje z Gp330, białkiem związanym z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i ułatwia jego prawidłowe składanie i lokalizację. Gp330 pośredniczy w endocytozie ligandów, takich jak kompleksy urokinazy i serpiny, inhibitora aktywatora plazminogenu-1. Gen LRPAP1 jest mapowany na ludzkim chromosomie 4p16.3, regionie związanym z zespołem Wolfa-Hirschhorna i zaburzeniami metabolizmu lipoprotein. Wiąże się z α2-makroglobuliną (α2M), białkiem, które wiąże się z białkiem β-amyloidu (βA) i funkcjonuje w szlaku amyloidogennym. Defekty tego genu są związane z ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera o późnym początku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86748
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Sánchez et al.
American journal of medical genetics, 105(1), 76-78 (2001-06-27)
The LRP-associated protein is involved in the amount of mature LRP expressed on liver and brain. LRP is the main ApoE receptor and also binds alpha2-macroglobulin (alpha2M), a protein that associates with the beta-amyloid protein (betaA). By binding to alpha2M
J R Korenberg et al.
Genomics, 22(1), 88-93 (1994-07-01)
Glycoprotein 330 (gp330) is a member of a family of receptors with structural similarities to the low-density lipoprotein receptor. Gp330 is expressed by a number of specialized epithelia, including renal proximal tubules, where it can mediate endocytosis of ligands such
Lorenz Thurner et al.
Leukemia, 33(1), 148-158 (2018-06-30)
The predominant usage of VH4-34 and V3-21 and reports of stereotyped CDR3s suggest a shared antigenic target of B-cell receptors (BCR) from mantle cell lymphomas (MCL). To identify the target antigens of MCL-BCRs, BCRs from 21 patients and seven MCL
Jan Mulder et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 8(7), 1612-1622 (2009-04-09)
A need exists for mapping the protein profiles in the human brain both during normal and disease conditions. Here we studied 800 antibodies generated toward human proteins as part of a Human Protein Atlas program and investigated their suitability for
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging