Merck
HPA007973
Sigma-Aldrich
Anti-S100A4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Calvasculin antibody produced in rabbit, Anti-Metastasin antibody produced in rabbit, Anti-Placental calcium-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Protein Mts1 antibody produced in rabbit, Anti-Protein S100-A4 antibody produced in rabbit, Anti-S100 calcium-binding protein A4 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
MACPLEKALDVMVSTFHKYSGKEGDKFKLNKSELKELLTRELPSFLGKRTDEAAFQKLMSNLDSNRDNEVDFQEYCVFLSCIAMMCNEFFEGFPDKQPRKK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100A4(6275)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko A4 wiążące wapń S100 (S100A4) jest członkiem rodziny białek wiążących wapń S100. S100A4 zostało zidentyfikowane jako główne białko prometastatyczne, które jest regulowane w górę w guzach inwazyjnych, gdzie przyczynia się do przerzutów nowotworowych. S100A4 jest użytecznym celem w badaniach nad przerzutami nowotworów i potencjalnym rozwojem terapii.
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-S100A4 reaguje z ludzkim białkiem A4 wiążącym wapń S100.
Immunogen
Protein S100-A4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-S100A4 jest stosowane do znakowania białka A4 wiążącego wapń S100 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli białka A4 wiążącego wapń S100 w sygnalizacji komórkowej za pośrednictwem wapnia i przerzutach nowotworowych.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70188
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johan A den Boon et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(25), E3255-E3264 (2015-06-10)
To study the multistep process of cervical cancer development, we analyzed 128 frozen cervical samples spanning normalcy, increasingly severe cervical intraepithelial neoplasia (CIN1- CIN3), and cervical cancer (CxCa) from multiple perspectives, revealing a cascade of progressive changes. Compared with normal
Marie-Noëlle Laguë et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 299(6), E936-E946 (2010-09-23)
Trophoblast invasion likely depends on complex cross talk between the fetal and maternal tissues and may involve the modulation of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/AKT signaling activity in maternal decidual cells. In this report, we studied implantation in Pten(tm1Hwu/tm1Hwu);Amhr2(tm3(cre)Bhr/+) mice, which lack
Xingbo Xu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(27), 16653-16664 (2015-05-15)
Endothelial to mesenchymal transition (EndMT) was originally described in heart development where the endocardial endothelial cells that line the atrioventricular canal undergo an EndMT to form the endocardial mesenchymal cushion that later gives rise to the septum and mitral and
Maja Ludvigsen et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-20)
In the western world, colorectal cancer (CRC) is the third most common cause of cancer-related deaths. Survival is closely related to the stage of cancer at diagnosis striking the clinical need for biomarkers capable of early detection. To search for
Jean-Claude Stamegna et al.
Stem cell research, 12(3), 673-679 (2014-04-01)
Stem cells are attractive tools to develop new therapeutic strategies for a variety of disorders. While ethical and technical issues, associated with embryonic, fetal and neural stem cells, limit the translation to clinical applications, the nasal stem cells identified in