Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA007176
Sigma-Aldrich
Anti-FOXP4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fork head-related protein-like A antibody produced in rabbit, Anti-Forkhead box protein P4 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SPTLVKNMISGLSYGALNASYQAALAESSFPLLNSPGMLNPGSASSLLPLSHDDVGAPVEPLPSNGSSSPPRLSPPQYSHQVQVKEEPAEAEEDRQPGPPLGAPNPSASGPPEDRDLEEELPGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP4(116113)
Immunogen
Forkhead box protein P4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FOXP4 (Forkhead box P4) jest potencjalnym członkiem podrodziny FOXP czynników transkrypcyjnych skrzydlatej helisy. Jest związany z różnymi procesami, takimi jak rozwój embrionalny, regulacja cyklu komórkowego i onkogeneza. Ulega ekspresji w tkankach płucnych, nerwowych i jelitowych w rozwijającym się zarodku. Występuje również w komórkach nabłonkowych niedojrzałego jelita i kosmkach jelitowych dorosłego osobnika. Odgrywa kluczową rolę w rozwoju neuronów ośrodkowego układu nerwowego. Procesy homo i heterodimeryzacji kontrolują aktywność transkrypcyjną FOXP4. W miejscu zakażenia FOXP4 reguluje odpowiedź cytokinową komórek T, losy komórek T, a także kontroluje rozwój komórek T w sposób zbędny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86970
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Min Lu et al.
Gene expression patterns : GEP, 2(3-4), 223-228 (2003-03-06)
In this study, we describe the isolation and characterization of Foxp4, a new member of the Foxp subfamily of winged-helix transcription factors. The full-length mouse Foxp4 cDNA encodes a 685-amino-acid protein that is similar to Foxp1 and Foxp2. Foxp4 gene
Karla R Wiehagen et al.
PloS one, 7(8), e42273-e42273 (2012-08-23)
Transcription factors regulate T cell fates at every stage of development and differentiation. Members of the Foxp family of forkhead transcription factors are essential for normal T lineage development; Foxp3 is required for T regulatory cell generation and function, and
Andreas Teufel et al.
Biochimica et biophysica acta, 1627(2-3), 147-152 (2003-06-24)
Forkhead proteins have been demonstrated to play key roles in embryonic development, cell cycle regulation, and oncogenesis. We report the characterization of a new forkhead transcription factor, which is a member of the FoxP subfamily. In adult tissues FoxP4 is
W Y Tam et al.
Neuroscience, 172, 562-571 (2010-10-19)
Purkinje cells (PCs) are one of the principal neurons in the cerebellar cortex that play a central role in the coordination of fine-tuning body movement and balance. To acquire normal cerebellum function, PCs develop extensive dendritic arbors that establish synaptic
Cora Sin et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 55(2), 437-448 (2014-07-17)
FOXP1, FOXP2, and FOXP4 are three members of the FOXP gene subfamily of transcription factors involved in the development of the central nervous system. Previous studies have shown that the transcriptional activity of FOXP1/2/4 is regulated by homo- and heterodimerization.