Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA007087
Sigma-Aldrich
Anti-RAD54B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA repair and recombination protein RAD54B, Anti-RAD54 homolog B
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
KEQEEKSDSLVKYFSVVWCKPSKKKHKKWEGDAVLIVKGKSFILKNLEGKDIGRGIGYKFKELEKIEEGQTLMICGKEIEVMGVISPDDFSSGRCFQLGGGSTAISHSSQVARKCFSNP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD54B(25788)
Immunogen
DNA repair and recombination protein RAD54B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RAD54B (RAD54 homolog B (S. cerevisiae) jest zależną od DNA ATPazą należącą do rodziny białek SWI2/SNF2. Ulega ekspresji zarówno w komórkach mitotycznych, jak i mejotycznych. Składa się z centralnej domeny helikazy i domeny N-końcowej. Odgrywa ważną rolę w naprawie pęknięć dwuniciowych (DSB) podczas rekombinacji homologicznej. Doniesiono, że RAD54B może stymulować aktywność wymiany nici DNA za pośrednictwem Dmc1. To białko wiążące DNA napędza hydrolizę ATP w obecności dwuniciowego DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71091
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Senwen Feng et al.
Translational oncology, 14(8), 101124-101124 (2021-05-29)
Liver cancer was reported to be the sixth most frequently diagnosed cancer, and hepatocellular carcinoma (HCC) accounts for 75%-85% of primary liver cancer. Nevertheless, the concrete molecular mechanisms of HCC progression remain obscure, which is essential to elucidate. The expression
Kozo Tanaka et al.
Nucleic acids research, 30(6), 1346-1353 (2002-03-09)
The RAD52 epistasis group genes are involved in homologous recombination, and they are conserved from yeast to humans. We have cloned a novel human gene, RAD54B, which is homologous to yeast and human RAD54. Human Rad54B (hRad54B) shares high homology
Naoyuki Sarai et al.
Nucleic acids research, 34(16), 4429-4437 (2006-09-02)
The process of homologous recombination is indispensable for both meiotic and mitotic cell division, and is one of the major pathways for double-strand break (DSB) repair. The human Rad54B protein, which belongs to the SWI2/SNF2 protein family, plays a role