Merck
HPA006986
Sigma-Aldrich
Anti-YY1AP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Hepatocellular carcinoma susceptibility protein antibody produced in rabbit, Anti-Hepatocellular carcinoma-associated protein 2 antibody produced in rabbit, Anti-YY1-associated protein 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
MEDDGPEEEERVAEPQANFNTPQALRFEELLANLLNEQHQIAKELFEQLKMKKPSAKQQKEVEKVKPQCKEVHQTLILDPAQRKRLQQQMQQHVQLLTQIHLLATCNPNLNPEASSTRICLKELGTFAQSSIA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YY1AP1(55249)
Immunogen
YY1-associated protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
YY1AP1 (YY1 associated protein 1) jest wszechobecnie wyrażanym białkiem koaktywującym składającym się z dwóch regionów wiążących YY1. Jest ono zlokalizowane głównie w jądrze. Ulega jednak również ekspresji w różnych liniach komórek nowotworowych. YY1AP1 bierze udział w kilku reakcjach transkrypcyjnych. Posiada domenę transaktywacyjną do współregulacji transkrypcji. Przyspiesza aktywność transkrypcyjną promotora reagującego na YY1 poprzez połączenie z YY1. Odgrywa również ważną rolę w genezie i progresji HCC (raka wątrobowokomórkowego). Doniesiono, że YY1AP blokuje cykl komórkowy na etapie G0/G1, co dodatkowo hamuje proliferację komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70733
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Zhao et al.
Oncogene, 34(39), 5095-5104 (2015-01-20)
Identification of key drivers and new therapeutic targets is important given the poor prognosis for hepatocellular carcinoma (HCC) patients, particularly those ineligible for surgical resection or liver transplant. However, the approach to identify such driver genes is facing significant challenges
Chen-Yu Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 279(17), 17750-17755 (2004-01-28)
With the aim of identifying potential cellular proteins that mediate the transcriptional regulation of YY1, a HeLa cDNA library was screened using the yeast two-hybrid system. A previously unknown protein interacting with YY1 was identified and named YY1AP. By using
Li Li et al.
Molecular and cellular biochemistry, 304(1-2), 297-304 (2007-06-02)
HCCA2 (hepatocellular carcinoma-associated gene 2) was initially identified as a HCC (hepatocellular carcinoma)-specific protein and subsequently, a long splice variant of HCCA2 was identified as a co-activator of transcription factor YY1 (Yin Yang 1). To investigate the role of HCCA2
Masahiro Tsujiura et al.
PloS one, 9(6), e100974-e100974 (2014-06-28)
Yes-associated protein (YAP) is a transcriptional co-activator and regulates cell proliferation and apoptosis. We investigated the clinical and biological significance of YAP in endometrial cancer (EMCA). YAP expression in 150 primary tumor tissues from patients with EMCA was evaluated by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA006986-100UL4061836298227
HPA006986-25UL4061842788118