Kluczowe dokumenty
HPA006353
Sigma-Aldrich
Anti-SCUBE2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein CEGP1, Anti-Signal peptide, CUB and EGF-like domain-containing protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
ESCGVGQGHAENQCVSCRAGTYYDGARERCILCPNGTFQNEEGQMTCEPCPRPGNSGALKTPEAWNMSECGGLCQPGEYSADGFAPCQLCALGTFQPEAGRTSC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCUBE2(57758)
Opis ogólny
SCUBE2 (peptyd sygnałowy, domena CUB, EGF-podobny 2) został pierwotnie rozpoznany w śródbłonku i wielu typach komórek pierwotnych innych niż śródbłonek. W prawidłowych piersiach ulega ekspresji w komórkach śródbłonka naczyniowego i nabłonka przewodów sutkowych. Jest członkiem zachowanej ewolucyjnie małej rodziny zwanej SCUBE. Rodzina ta składa się z trzech członków. SCUBe2 zawiera około pięciu motywów, a mianowicie peptyd liderowy w jego N-końcu, dziewięć tandemowych powtórzeń podobnych do EGF, duży region dystansowy, który jest N-glikozylowany, trzy powtarzające się odcinki reszt 6-cysteinowych i C-końcowy z jedną domeną CUB.
Immunogen
Signal peptide, CUB and EGF-like domain-containing protein 2 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SCUBE2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
SCUBE2 (peptyd sygnałowy, domena CUB, EGF-podobny 2) wykazuje nieprawidłową ekspresję w raku piersi i odgrywa rolę w procesie nowotworzenia. Hamuje proliferację komórek raka piersi, a jego ekspresja jest związana z dobrym rokowaniem. W związku z tym może mieć potencjał jako marker raka piersi. Hamuje wzrost guza piersi, działając jako negatywny regulator BMP (białka morfogenetycznego kości) i hamując szlak β-kateniny. Zapobiega również inwazji i migracji guza piersi poprzez hamowanie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70280
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuh-Charn Lin et al.
Journal of cell science, 127(Pt 1), 85-100 (2013-11-12)
Signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein 2 (SCUBE2) belongs to a secreted and membrane-associated multi-domain SCUBE protein family. We previously demonstrated that SCUBE2 is a novel breast-tumor suppressor and could be a useful prognostic marker. However, the role of SCUBE2 in breast-cancer
Petra Jakobs et al.
Journal of cell science, 127(Pt 8), 1726-1737 (2014-02-14)
All morphogens of the Hedgehog (Hh) family are synthesized as dual-lipidated proteins, which results in their firm attachment to the surface of the cell in which they were produced. Thus, Hh release into the extracellular space requires accessory protein activities.
Yuh-Charn Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 286(30), 27039-27047 (2011-06-10)
Signal peptide CUB (complement proteins C1r/C1s, Uegf, and Bmp 1)-EGF domain-containing protein 2 (SCUBE2) is a secreted, membrane-associated multidomain protein composed of five recognizable motifs: an NH(2)-terminal signal peptide sequence, nine copies of epidermal growth factor (EGF)-like repeats, a spacer
Chien-Jui Cheng et al.
Cancer research, 69(8), 3634-3641 (2009-04-17)
Signal peptide-CUB-epidermal growth factor-like domain-containing protein 2 (SCUBE2), originally identified from the endothelium and several nonendothelial primary cell types, was recently shown to be expressed in invasive breast carcinomas. However, the protein localization and biological significance of SCUBE2 in breast
Toshima Z Parris et al.
International journal of cancer, 134(7), 1617-1629 (2013-10-12)
The deregulation of key cellular pathways is fundamental for the survival and expansion of neoplastic cells, which in turn can have a detrimental effect on patient outcome. To develop effective individualized cancer therapies, we need to have a better understanding
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA006353-100UL4061836310615
HPA006353-25UL4061842776924