Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA006294
Sigma-Aldrich
Anti-LZTS1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-F37/esophageal cancer-related gene-coding leucine-zipper motif antibody produced in rabbit, Anti-Fez1 antibody produced in rabbit, Anti-Leucine zipper putative tumor suppressor 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TEVNAKASEILGLKAQLKDTRGKLEGLELRTQDLEGALRTKGLELEVCENELQRKKNEAELLREKVNLLEQELQELRAQAALARDMGPPTFPEDVPALQRELERLRAELREERQGHDQMSSGFQHERLVWKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LZTS1(11178)
Immunogen
Leucine zipper putative tumor suppressor 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70846
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Axelle Wilmerding et al.
Development (Cambridge, England), 148(4) (2021-01-22)
Differential Hox gene expression is central for specification of axial neuronal diversity in the spinal cord. Here, we uncover an additional function of Hox proteins in the developing spinal cord, restricted to B cluster Hox genes. We found that members
Marlene Kropp et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 241(5), 984-994 (2012-03-16)
Neuronal circuit assembly comprises a number of developmental processes that ultimately underlie function. Identifying the molecular events that dictate these processes can give key insights into how neuronal circuit formation is coordinated. To begin to identify such molecular mechanisms, we
Francesca Lovat et al.
Oncotarget, 5(4), 970-977 (2014-01-23)
The Leucine Zipper Tumor Suppressor 1 (LZTS1) is a tumor suppressor gene, located at chromosome 8p22, which is frequently altered in human cancer. In normal tissue, its ubiquitous expression regulates cell mitosis by the stabilization of microtubule networks. LZTS1-deficient mouse
Xin-Xin Wang et al.
Human pathology, 42(10), 1410-1419 (2011-03-23)
Leucine zipper putative tumor suppressor 1 is down-regulated by promoter methylation, but not frequently, in human malignancies, including breast cancer. Recent studies suggest that leucine zipper putative tumor suppressor 1 is a candidate for the metastasis modifier locus on human
Andrea Vecchione et al.
Cancer cell, 11(3), 275-289 (2007-03-14)
The FEZ1/LZTS1 (LZTS1) protein is frequently downregulated in human cancers of different histotypes. LZTS1 is expressed in normal tissues, and its introduction in cancer cells inhibits cell growth and suppresses tumorigenicity, owing to an accumulation of cells in G2/M. Here