Merck
HPA006083
Sigma-Aldrich
Anti-MRPS22 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-28S ribosomal protein S22, mitochondrial, Anti-MRP-S22, Anti-S22mt
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TKKPTFMDEEVQSILTKMTGLNLQKTFKPAIQELKPPTYKLMTQAQLEEATRQAVEAAKVRLKMPPVLEERVPINDVLAEDKILEGTETTKYVFTDISYSIPHRERFIVVREPSGTLRKA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPS22(56945)
Powiązane kategorie
Immunogen
28S ribosomal protein S22, mitochondrial recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
28S rybosomalne białko S22, mitochondrialne jest białkiem kodowanym przez gen MRPS22 u ludzi. Jest ono określane jako GIBT, GK002, C3orf5, COXPD5, RPMS22 i MRP-S22. Koduje mitochondrialne białko rybosomalne. Mutacja w tym genie skutkuje nieprawidłową translacją mitochondrialnego mRNA, co powoduje poważną, śmiertelną dysfunkcję łańcucha oddechowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70277
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Md Emdadul Haque et al.
Mitochondrion, 8(3), 254-261 (2008-06-10)
Mutations in mitochondrial small subunit ribosomal proteins MRPS16 or MRPS22 cause severe, fatal respiratory chain dysfunction due to impaired translation of mitochondrial mRNAs. The loss of either MRPS16 or MRPS22 was accompanied by the loss of most of another small
A Saada et al.
Journal of medical genetics, 44(12), 784-786 (2007-09-18)
Three patients born to the same set of consanguineous parents presented with antenatal skin oedema, hypotonia, cardiomyopathy and tubulopathy. The enzymatic activities of multiple mitochondrial respiratory chain complexes were reduced in muscle. Marked reduction of 12s rRNA, the core of
Federica Sotgia et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(23), 4390-4401 (2012-11-23)
Here, we present new genetic and morphological evidence that human tumors consist of two distinct metabolic compartments. First, re-analysis of genome-wide transcriptional profiling data revealed that > 95 gene transcripts associated with mitochondrial biogenesis and/or mitochondrial translation were significantly elevated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA006083-100UL4061836310394
HPA006083-25UL4061842776450