Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA005922
Sigma-Aldrich
Anti-FHL2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FHL-2 antibody produced in rabbit, Anti-Four and a half LIM domains protein 2 antibody produced in rabbit, Anti-LIM domain protein DRAL antibody produced in rabbit, Anti-SLIM 3 antibody produced in rabbit, Anti-Skeletal muscle LIM-protein 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
CQQPIGTKSFIPKDNQNFCVPCYEKQHAMQCVQCKKPITTGGVTYREQPWHKECFVCTACRKQLSGQRFTARDDFAYCLNCFCDLYAKKCAGCTNPISGLGGTKYISFEERQWHNDCFNCKKCSLSLVGRGFLTERDDILCPDC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FHL2(2274)
Immunogen
Four and a half LIM domains protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85120
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Verset et al.
British journal of cancer, 109(1), 114-120 (2013-06-13)
Four-and-a-half LIM domains protein 2 (FHL2) is a component of the focal adhesion structures and has been suggested to have a role in cancer progression. It has been shown to be overexpressed in the colorectal cancer (CRC). Here, we examined
Chor-Fung Ng et al.
Cancer letters, 304(2), 97-106 (2011-03-08)
FHL2 displays tumor promoting or tumor suppressing activities depending on the types of tumor cells. In this study, we demonstrated that FHL2 overexpression inhibits the proliferation of human HCC cells Hep3B through cell cycle regulation by decreasing cyclin D1 expression
Yao Wu et al.
International journal of oncology, 43(5), 1618-1626 (2013-09-07)
FHL2 (Four and a half LIM-only protein 2) has been identified as an oncogene in colon cancer and suppression of FHL2 induces cell differentiation and tumorigenesis in colon cancer cell lines. The aim of this study was to develop a
Amy Li et al.
Proteomics, 12(2), 203-225 (2012-01-19)
LIM domain proteins all contain at least one double zinc-finger motif. They belong to a large family and here we review those expressed mainly in mammalian hearts, but particularly in cardiomyocytes. These proteins contain between one and five LIM domains
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging