Kluczowe dokumenty
HPA005661
Sigma-Aldrich
Anti-ADAMTS5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 5 antibody produced in rabbit, Anti-ADAM-TS 11 antibody produced in rabbit, Anti-ADAM-TS 5 antibody produced in rabbit, Anti-ADAM-TS5 antibody produced in rabbit, Anti-ADAMTS-5 precursor antibody produced in rabbit, Anti-ADMP-2 antibody produced in rabbit, Anti-Aggrecanase-2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
KGLVQNIDQLYSGGGKVGYLVYAGGRRFLLDLERDGSVGIAGFVPAGGGTSAPWRHRSHCFYRGTVDGSPRSLAVFDLCGGLDGFFAVKHARYTLKPLLRGPWAEEEKGRVYGDGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAMTS5(11096)
Opis ogólny
Metalopeptydaza ADAM z motywami trombospondyny 5 (ADAMTS5) należy do rodziny białek ADAM. Posiada domenę proteazy podobną do ADAM, domenę podobną do dezintegryny i domenę bogatą w cysteinę. ADAMTS5 nie posiada domeny transmembranowej i dlatego jest wydzielana do macierzy zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 5 precursor (ADAMTS-5) (ADAM-TS5) (Aggrecanase-2) (ADMP-2) (A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 11) (ADAMTS-11)
Zastosowanie
Anti-ADAMTS5 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Metalopeptydaza ADAM z motywami trombospondyny 5 (ADAMTS5) bierze udział w degradacji agrekanu, brewikanu i α2-makroglobuliny. Jest to jeden z najważniejszych enzymów degradujących macierz zewnątrzkomórkową (ECM) i działa w degradacji tkanek, przebudowie i infiltracji komórek. ADAMTS5 rozszczepia agrekan chrząstki w wiązaniu Glu (373)-Ala (374), a także w regionie obejmującym reszty Gly (1481) i Glu (1667), co stanowi jego unikalne miejsce rozszczepienia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85176
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tao Wang et al.
International journal of molecular medicine, 44(2), 630-642 (2019-06-15)
Osteoarthritis (OA) is a common and troublesome disease among the elderly, and is characterized by extracellular matrix (ECM) degradation. The function of the long non‑coding RNA X‑inactive‑specific transcript (XIST) and its working mechanism in ECM degradation remains unclear. In the
Lingqiang Chen et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 21(12), 3347-3359 (2017-06-14)
This study was aimed to explore the role of miR-29b-3p and PGRN in chondrocyte apoptosis and the initiation and progress of osteoarthritis (OA). Both miR-29b-3p and PGRN were up-regulated in cartilage tissue from patients with OA. Transfection of miR-29b-3p mimic
Xing Li et al.
Molecular medicine reports, 18(1), 541-549 (2018-05-12)
The aim of the present study was to investigate the role of microRNA (miR)‑27a‑3p in osteoarthritis (OA). Reverse transcription‑quantitative polymerase chain reaction and western blotting were performed to determine the expression of miR‑27a‑3p and aggrecanase‑2 (ADAMTS5) in cartilage tissues from
Priscilla B Pail et al.
International immunopharmacology, 72, 62-73 (2019-04-09)
This study evaluated the role of kinin B1 and B2 receptors in the pre-clinical mouse model of oxazolone-induced atopic dermatitis. The B1 R715 or B2 HOE140 receptor antagonists were dosed at different schemes of treatment. After assessment of clinical lesion
Kevin Ngo et al.
Spine, 42(20), 1521-1528 (2017-06-02)
ADAMTS5-deficient and wild type (WT) mice were chronically exposed to tobacco smoke to investigate effects on intervertebral disc degeneration (IDD). The aim of this study was to demonstrate a role for ADAMTS5 in mediating tobacco smoking-induced IDD. We previously demonstrated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA005661-25UL4061842769445
HPA005661-100UL4061836309886