Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA005513
Sigma-Aldrich
Anti-BIRC2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Baculoviral IAP repeat-containing protein 2, Anti-C-IAP1, Anti-HIAP-2, Anti-HIAP2, Anti-IAP homolog B, Anti-Inhibitor of apoptosis protein 2, Anti-RING finger protein 48, Anti-TNFR2-TRAF-signaling complex protein 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NWKLGDSPIQKHKQLYPSCSFIQNLVSASLGSTSKNTSPMRNSFAHSLSPTLEHSSLFSGSYSSLSPNPLNSRAVEDISSSRTNPYSYAMSTEEARFLTYHMWPLTFLSPSELARAGF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BIRC2(329)
Opis ogólny
BIRC2 (baculoviral IAP repeat containing 2) jest członkiem rodziny białek inhibitora apoptozy (IAP). Ulega ekspresji prawie wyłącznie w jądrze, w czym pośredniczą jego domeny Bir. BIRC2 jest ligazą ubikwityny typu RING finger (E3). Gen ten jest zlokalizowany na chromosomie 11q22.
Immunogen
Baculoviral IAP repeat-containing protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Baculoviral IAP repeat containing 2 (BIRC2) jest odpowiedzialny za regulację sygnalizacji NF-κB, a także apoptozy. Normalnie występuje jako monomer, ale jest indukowany przez sygnały proapoptotyczne do dimeryzacji i ulega degradacji proteasomalnej. Działa jako inhibitor kaspaz, a także jako kofaktor w sygnalizacji czynnika martwicy nowotworów. Badania sugerują, że BIRC2 może regulować cykl komórkowy, ponieważ gromadzi się w środkowej części komórek w fazie telofazy. BIRC2 został również zaproponowany jako onkogen, ponieważ degraduje Mad-1, który jest antagonistą Myc. Degradacja Mad-1 prowadzi do zwiększenia poziomu Myc, co z kolei sprzyja proliferacji komórek. Reguluje również czynnik transkrypcyjny E2F1 i zapobiega jego wiązaniu z DNA oraz aktywacji transkrypcyjnej za pośrednictwem E2F1. BIRC2 ulega nadekspresji w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86198
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aaron H Phillips et al.
Nature structural & molecular biology, 21(12), 1068-1074 (2014-11-11)
Cellular inhibitor of apoptosis 1 (cIAP1) is a ubiquitin ligase with critical roles in the control of programmed cell death and NF-κB signaling. Under normal conditions, the protein exists as an autoinhibited monomer, but proapoptotic signals lead to its dimerization
Temesgen Samuel et al.
Cancer research, 65(1), 210-218 (2005-01-25)
We explored the location and function of the human cIAP1 protein, a member of the inhibitor of apoptosis protein (IAP) family. Unlike family member X-linked IAP (XIAP), which was predominantly cytoplasmic, the cIAP1 protein localized almost exclusively to nuclei in
M Choschzick et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 461(2), 123-128 (2012-06-27)
Oncogene amplification is a key step in cell transformation towards malignancy. Chromosomal aberrations involving the long arm of chromosome 11, including amplifications at 11q13 and 11q22, have been previously reported in cervical cancer. While the role of the CCND1 gene
Lei Xu et al.
Molecular cell, 28(5), 914-922 (2007-12-18)
c-IAP1, a member of the inhibitor of apoptosis protein (IAP) family and a RING finger ubiquitin ligase (E3), has been proposed to be an important oncogene. In many types of cancers, the levels of c-IAP1 are upregulated, which contributes positively
Jessy Cartier et al.
The Journal of biological chemistry, 286(30), 26406-26417 (2011-06-10)
The inhibitor of apoptosis protein cIAP1 (cellular inhibitor of apoptosis protein-1) is a potent regulator of the tumor necrosis factor (TNF) receptor family and NF-κB signaling pathways in the cytoplasm. However, in some primary cells and tumor cell lines, cIAP1