Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA004868
Sigma-Aldrich
Anti-GALT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Gal-1-P uridylyltransferase, Anti-UDP-glucose-hexose-1-phosphate uridylyltransferase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
RANDHQHIRYNPLQDEWVLVSAHRMKRPWQGQVEPQLLKTVPRHDPLNPLCPGAIRANGEVNPQYDSTFLFDNDFPALQPDAPSPGPSDHPLFQAKSARGVCKVMCFHPWSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GALT(2592)
Opis ogólny
GALT (urydylotransferaza galaktozo-1-fosforanowa) jest głównie zaangażowana w szlak Leloir metabolizmu galaktozy. Badania strukturalne wykazały, że GALT jest cząsteczką homodimeryczną. Każdy monomer składa się z sześciu α-heliksów i β-arkusza utworzonego przez dziewięć antyrównoległych nici, a każdy monomer zawiera dwa aktywne miejsca dla aktywności enzymatycznej.
Specyficzność
Note: The Ensemble Gene ID has changed from ENSG00000137070 in the 46:36 release of the database to ENSG00000213930 in the 48:36 release of the database.
Immunogen
Galactose-1-phosphate uridylyltransferase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GALT (urydylotransferaza galaktozo-1-fosforanowa) odgrywa kluczową rolę w metabolizmie galaktozy. Katalizuje konwersję galaktozo-1-fosforanu do UDP-galaktozy poprzez mechanizm podwójnego wypierania. Reakcja ta jest wysoce zależna od obecności GALT. Galaktozo-1-fosforan (gal-1P) oddziałuje z urydyno-difosforanem glukozy (UDP-Glu), tworząc urydyno-difosforan-galaktozę (UDP-Gal) i glukozo-1-fosforan (glu-1P). GALT ułatwia proces przenoszenia grupy monofosforanu urydyny (UMP) do gal-1P. U ludzi zmiana aktywności GALT powoduje klasyczną chorobę określaną jako galaktozemia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86837
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J E Wedekind et al.
Biochemistry, 34(35), 11049-11061 (1995-09-05)
Galactose-1-phosphate uridylyltransferase catalyzes the reversible transfer of the uridine 5'-monophosphoryl moiety of UDP-glucose to the phosphate group of galactose 1-phosphate to form UDP-galactose. This enzyme participates in the Leloir pathway of galactose metabolism, and its absence is the primary cause
L J Wong et al.
Biochemistry, 16(5), 1010-1016 (1977-03-08)
Galactose-1-P uridylyltransferase catalyzes the interconversion of UDP-galactose and galactose-1-P with UDP-galactose and glucose-1-P by a double displacement pathway involving a uridylyl-enzyme intermediate. The amount of radioactivity incorporated into the protein by uracil-labeled UDP-glucose is decreased by the presence of UDP-galactose
Manshu Tang et al.
Human mutation, 33(7), 1107-1115 (2012-03-31)
Galactose-1-phosphate uridylyltransferase (GALT) catalyzes the conversion of galactose-1-phosphate to UDP-galactose, a key step in the galactose metabolism. Deficiency of GALT activity in humans caused by deleterious variations in the GALT gene can cause a potentially lethal disease called classic galactosemia.