Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA004818
Sigma-Aldrich
Anti-MCM6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA replication licensing factor MCM6 antibody produced in rabbit, Anti-p105MCM antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VILRAEAVESAQAGDKCDFTGTLIVVPDVSKLSTPGARAETNSRVSGVDGYETEGIRGLRALGVRDLSYRLVFLACCVAPTNPRFGGKELRDEEQTAESIKNQMTVKEWEKVFEMSQDKNLYHNLCTSLFPTIHGNDEVKRGV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCM6(4175)
Immunogen
DNA replication licensing factor MCM6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MCM6 (minichromosome maintenance complex component 6) składa się z zależnego od DNA motywu ATPazy w domenie centralnej. Wykazuje aktywność ATPazy i helikazy DNA. Tworzy trimeryczny kompleks z innymi białkami MCM (MCM4 i 7) w celu odzwierciedlenia aktywności helikazy DNA. Domena C-końcowa oddziałuje bezpośrednio z C-końcowym regionem Cdt1, tworząc kompleks przedreplikacyjny w sposób zależny od Cdt1. Aktywność helikazy odgrywa ważną rolę zarówno w inicjacji, jak i wydłużaniu replikacji DNA. Działa podczas początkowej fazy odwijania replikacji DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86902
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soheila Dolatabadi et al.
Frontiers in genetics, 8, 1-1 (2017-02-10)
Cell proliferation includes a series of events that is tightly regulated by several checkpoints and layers of control mechanisms. Most studies have been performed on large cell populations, but detailed understanding of cell dynamics and heterogeneity requires single-cell analysis. Here
Zhun Wei et al.
The Journal of biological chemistry, 285(17), 12469-12473 (2010-03-06)
The minichromosome maintenance (Mcm) 2-7 complex is the replicative helicase in eukaryotic species, and it plays essential roles in the initiation and elongation phases of DNA replication. During late M and early G(1), the Mcm2-7 complex is loaded onto chromatin
Y Ishimi
The Journal of biological chemistry, 272(39), 24508-24513 (1997-09-26)
All six minichromosome maintenance (MCM) proteins have DNA-dependent ATPase motifs in the central domain which is conserved from yeast to mammals. Our group purified MCM protein complexes consisting of MCM2, -4 (Cdc21), -6 (Mis5), and -7 (CDC47) proteins from HeLa