Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA004802
Sigma-Aldrich
Anti-LAMP5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BAD-LAMP, Anti-C20orf103, Anti-UNC-43, Anti-dJ1119D9.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
FIVPYDVWASNYVDLITEQADIALTRGAEVKGRCGHSQSELQVFWVDRAYALKMLFVKESHNMSKGPEATWRLSKVQFVYDSSEKTHFKDAVSAGKHTANSHHLSALVTPAGKSYECQAQQTISLA
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
LAMP5 (lysosomal-associated membrane protein family) jest transmembranowym glikozylowanym białkiem. Jest członkiem rodziny LAMP i ulega ekspresji w neuronach korowych poszczególnych warstw. U ludzi ekspresja została odnotowana w pośrednim przedziale retikulum endoplazmatycznego-golgi (ERGIC) komórek białaczkowych.
Immunogen
LAMP family protein C20orf103 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LAMP5 (rodzina białek błonowych związanych z lizosomami) działa jako nowy biomarker do identyfikacji białaczkowych ludzkich plazmacytoidalnych komórek dendrytycznych (pDC) w tkankach i krwi. Cytoplazmatyczny ogon LAMP składa się z endosomalnego i lizosomalnego sygnału adresowego wraz z kilkoma konserwowanymi resztami cysteiny. Część ogonowa bezpośrednio oddziałuje lub jest modyfikowana przez cząsteczki, które promują jej sortowanie z dala od lizosomów. Reszty cysteinowe tworzą pętle strukturalne znane jako "fałdy LAMP".
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70239
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Axel Defays et al.
Blood, 118(3), 609-617 (2011-06-07)
The brain and dendritic cell (BAD)-associated lysosome-associated membrane protein (LAMP)-like molecule (BAD-LAMP, c20orf103, UNC-46) is a newly identified member of the family of LAMPs. BAD-LAMP expression in the mouse is confined to neurons. We demonstrate here that in humans, BAD-LAMP
Alexandre David et al.
Journal of cell science, 120(Pt 2), 353-365 (2007-01-12)
The brain-associated LAMP-like molecule (BAD-LAMP) is a new member of the family of lysosome associated membrane proteins (LAMPs). In contrast to other LAMPs, which show a widespread expression, BAD-LAMP expression in mice is confined to the postnatal brain and therein