Merck
HPA004201
Sigma-Aldrich
Anti-DAZAP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DAZ-associated protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Deleted in azoospermia-associated protein 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EPRDSKSQAPGQPGASQWGSRVVPNAANGWAGQPPPTWQQGYGPQGMWVPAGQAIGGYGPPPAGRGAPPPPPPFTSYIVSTPPGGFPPPQGFPQGYGAPPQFSFGYGPPPPPPDQFAPPGVPPPPA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAZAP1(26528)
Opis ogólny
DAZAP1 jest białkiem wiążącym RNA zlokalizowanym w jądrze i transportującym między jądrem a cytoplazmą za pośrednictwem sygnału wahadłowego ZNS obecnego na C-końcu. Ulega silnej ekspresji w jądrach, a dominującą ekspresję stwierdzono w spermatocytach późnego stadium i spermatydach post-meiotycznych.
Immunogen
DAZ-associated protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DAZAP1 (DAZ-associated protein 1) jest głównie zaangażowany w transkrypcję, splicing i translację RNA. Tworzy kompleks uczestniczący w degradacji i wyciszaniu mRNA. Może aktywować proces translacji poprzez przyspieszenie etapu inicjacji translacji. Aktynomycyna D hamuje aktywność polimerazy RNA II, co skutkuje akumulacją DAZAP1 w cytoplazmie. Stwierdzono, że DAZAP1 potrzebuje sygnałów N-końcowych do lokalizacji jądrowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86900
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emanuele Buratti et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 20, 227-236 (2021-01-12)
Pompe disease (PD) is an autosomal recessive lysosomal storage disorder due to deficient activity of the acid alpha glucosidase enzyme (GAA). As a consequence of the enzymatic defect, undigested glycogen accumulates within lysosomes. Most patients affected by the late-onset (LO)
Chi-Kai Yang et al.
PloS one, 8(4), e60873-e60873 (2013-05-10)
Deleted in AZoospermia Associated Protein 1 (DAZAP1) is a ubiquitous hnRNP protein that has been implicated in RNA transcription, splicing, and translation. It is highly expressed in testes, predominantly in late stage spermatocytes and post-meiotic spermatids. Dazap1 deficiency in mice
Richard W P Smith et al.
RNA (New York, N.Y.), 17(7), 1282-1295 (2011-05-18)
DAZ-associated protein 1 (DAZAP1) is an RNA-binding protein required for normal growth, development, and fertility in mice. However, its molecular functions have not been elucidated. Here we find that Xenopus laevis and human DAZAP1, which are each expressed as short
Yi-Tzu Lin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 428(3), 422-426 (2012-11-01)
Deleted in Azoospermia Associated Protein 1 (DAZAP1) is a ubiquitous hnRNP protein required for normal development and spermatogenesis. It resides predominantly in the nucleus and moves between the nucleus and the cytoplasm via a ZNS shuttling signal at its C-terminus.
Huei-Ting Yang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 380(3), 705-709 (2009-03-17)
The turnover and translation of many human mRNAs is regulated by AU-rich elements present in their 3?untranslated region, which bind various trans acting factors. We previously identified a trans acting factor that interacts with these cis elements as DAZAP1 (deleted