Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA004186
Sigma-Aldrich
Anti-GIT1 antibody produced in rabbit
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ARF GTPase-activating protein GIT1 antibody produced in rabbit, Anti-Cat-1 antibody produced in rabbit, Anti-Cool-associated and tyrosine-phosphorylated protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-G protein-coupled receptor kinase-interactor 1 antibody produced in rabbit, Anti-GRK-interacting protein 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DLDDQHDYDSVASDEDTDQEPLRSTGATRSNRARSMDSSDLSDGAVTLQEYLELKKALATSEAKVQQLMKVSSSLSDELRRLQREIHKLQAENLQLRQPPGPVPTPPLPSERAEHTPMAPGGSTHRRDRQAFSMYEPGSAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GIT1(28964)
Opis ogólny
GIT1 (G protein-coupled receptor kinase interactor 1) jest białkiem adaptorowym zaangażowanym w aktywność białka aktywującego GTPazę dla czynnika ADP-rybozylującego. Jest również nazywany Cat-1, p95-APP1 i p95PKL.
Immunogen
ARF GTPase-activating protein GIT1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GIT1 bierze udział w regulacji adhezji komórek, migracji i ruchu błonowego. Pomaga kontrolować odpowiedzi komórkowe poprzez aktywację heterotrimerycznych białek G. GIT posiada miejsca wiązania dla różnych białek, takich jak GRK, ARF1, Rac1, Cdc42, PAK, MEK1, PLCg1, FAK, paksylina i czynnik interakcji wymiany PAK (PIX). Jest również zaangażowany w internalizację receptora. Pomaga w regulacji transportu błonowego między błoną plazmatyczną a endosomami, kierując ARF do aktywności ARF-GAP GIT. Stwierdzono również, że odgrywa patogenną rolę w chorobie Huntingtona.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86813
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonio Totaro et al.
Molecular biology of the cell, 18(12), 5124-5138 (2007-09-28)
G-protein coupled receptor kinase-interacting protein (GIT) proteins include an N-terminal Arf GTPase-activating protein domain, and a C terminus that binds proteins regulating adhesion and motility. Given their ability to form large molecular assemblies, the GIT1 protein must be tightly regulated.
Heike Goehler et al.
Molecular cell, 15(6), 853-865 (2004-09-24)
Analysis of protein-protein interactions (PPIs) is a valuable approach for characterizing proteins of unknown function. Here, we have developed a strategy combining library and matrix yeast two-hybrid screens to generate a highly connected PPI network for Huntington's disease (HD). The
Judith Haendeler et al.
The Journal of biological chemistry, 278(50), 49936-49944 (2003-10-03)
Critical events for vasoconstrictor and growth factor signal transduction include stimulation of phospholipase Cgamma (PLCgamma) and elevation of intracellular calcium. c-Src has been proposed as a common mediator for these signals activated by both G protein-coupled receptors (GPCRs) and tyrosine
Ryan J Hoefen et al.
Journal of cell science, 119(Pt 8), 1469-1475 (2006-04-07)
The G-protein-coupled receptor (GPCR)-kinase-interacting proteins 1 and 2 (GIT1 and GIT2) are ubiquitous multidomain proteins involved in diverse cellular processes. They traffic between three distinct cellular compartments (cytoplasmic complexes, focal adhesions and the cell periphery) through interactions with proteins including
C E Turner et al.
The Journal of cell biology, 145(4), 851-863 (1999-05-20)
Paxillin is a focal adhesion adaptor protein involved in the integration of growth factor- and adhesion-mediated signal transduction pathways. Repeats of a leucine-rich sequence named paxillin LD motifs (Brown M.C., M.S. Curtis, and C.E. Turner. 1998. Nature Struct. Biol. 5:677-678)